Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ MOPS SDS Kørende Buffer (Powder)
Artikelnummer. 31904851
Skift visning
Mængde:
5 pakker
Artikelnummer. Mængde
31904851 5 pakker
1 options
Artikelnummer. 31904851 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. NP000205
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Invitrogen NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (pulver) er formuleret til brug med Bis-Tris-geler til at opløse mellemstore til store proteiner ved at give langsommere SDS-PAGE-separationer. Leveres som pulver til fleksibel tilberedning, opbevaring ved stuetemperatur og en lang holdbarhed på 2 år.
Invitrogen NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (pulver) er formuleret til brug med Bis-Tris-geler for at forbedre opløsningen og båndskarpheden af mellemstore til store proteiner. Sammenlignet med MES-baserede buffere understøtter MOPS-buffersystemet reducerede proteinmigrationshastigheder for forbedret separationsydelse. Leveret som tørpulver muliggør denne løbebuffer fleksibel tilberedning, opbevaring ved stuetemperatur, en holdbarhed på to år og er designet til at være et bekvemt og pålideligt valg til rutinemæssige elektroforese-arbejdsgange.
Funktioner og fordele inkluderer:
  • Forbedret opløsning af mellemstore til store proteiner,—langsommere proteinmigration med MOPS-buffer forbedrer adskillelse og båndskarphed sammenlignet med hurtigere MES-baserede buffere
  • Optimeret til Bis-Tris gel-workflows—designet til brug med Bis-Tris gels, herunder både NuPAGE Bis-Tris og Bolt Bis-Tris Plus gels
  • Pulverformat til fleksibel forberedelse—forbered frisk løbebuffer efter behov for at understøtte ensartet elektroforese og forenkle laboratoriearbejdsgange
  • Opbevaring ved stuetemperatur og forlænget holdbarhedspulver—muliggør bekvemt opbevaring med en holdbarhed på to år for lagereffektivitet
  • Pålidelig ydeevne for rutinemæssig SDS-PAGE—understøtter konsistente og reproducerbare resultater på tværs af almindelige proteinelektroforeseapplikationer, når de anvendes under anbefalede betingelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Format Pulver
Gel Type Bis-Tris
Formulering MOPS SDS kørende buffer
Til brug med (applikation) SDS-PAGE
Mængde 5 pakker
Opbevaringskrav Stuetemperatur
Tilstrækkelig til Forberedelse af 5 L løbebuffer
Produktlinje NuPAGE
Produkttype SDS Kørende Buffer
Til brug med (udstyr) Elektroforesekamre
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.