Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Midi Tris-Acetat Resupply Pack, 3 til 8 %
Beskrivelse
De NuPAGE Tris-Acetate Resupply Pack forenkler din workflow for proteinseparation med stor molekylvægt. Denne pakke, der er tilstrækkelig til 100 gel-kørsler, inkluderer præfabrikerede midi-geler, løbebuffer og proteinstiger. NuPAGE Tris-acetat-geler tilbyder høj opløsning proteinseparation, mens proteinintegriteten bevares. Designet til optimal adskillelse og overførsel er de ideelle til forskere, der undersøger proteiner med stor molekylvægt. Med en lang holdbarhed er denne pakke en pålidelig og bekvem løsning til dine laboratoriebehov.
De NuPAGE Tris-acetat Resupply Pack indeholder:
- NuPAGE Tris-acetat geler (10 æsker, 100 geler)
- NuPAGE Tris-acetat løbebuffer til 100 gelkørsler, 20X (5 flasker, kat.nr. LA0041)
- HiMark Forfarvet proteinstandard til 100 gelkørsler, 30 til 460 kDa (4 hætteglas, kat.nr. LC5699)
Om NuPAGE Tris-acetat geler
Invitrogen NuPAGE Tris-acetat-proteingeler er præfabrikerede polyacrylamidgeler, der er specielt konstrueret til at give fremragende adskillelse af proteiner med stor molekylvægt. Disse geler indeholder ikke SDS, hvilket gør det muligt for dig at køre dine proteiner i naturlig eller denatureret form, hvilket giver maksimal fleksibilitet til forskellige proteinelektroforesebehov. Den unikke bufferformulering af disse geler opretholder en lav drifts-pH under elektroforese, hvilket resulterer i overlegen opløsning af proteiner sammenlignet med traditionelle Tris-glycin SDS-PAGE geler.
Ikke kun gør NuPAGE Tris-acetat-geler tilbyder adskillelse i høj opløsning, men de er også designet til at sikre optimal overførsel af proteiner med større molekylvægt, hvilket gør dem til et foretrukket valg for forskere, der udfører western blotting. Disse geler repræsenterer et betydeligt fremskridt i forhold til traditionelle geler, hvilket giver både overlegen ydeevne og fleksibilitet til proteingelelektroforese og overførsel. Derudover tilbyder midi-formatgeler øget prøvegennemstrømning pr. gel, forbedrer effektiviteten, øger reproducerbarheden og reducerer omkostningerne pr. prøve.
Adskillelse
Til løb Invitrogen proteingeler, har du fleksibiliteten til at bruge enten SureLock Tandem Midi Gel Tank (STM1001) eller XCell4 SureLock Midi-celle (WR0100). Begge systemer er designet til at give optimal ydeevne. SureLock Tandem tilbyder hurtig og effektiv elektroforese af midi-geler i et lækagefrit system med minimalt bufferforbrug. De to uafhængige kamre giver mulighed for elektroforese af en eller to geler samtidigt, hvilket sparer buffer og reducerer spild. Alternativt kan XCell4 SureLock Midi-Cell er et robust og effektivt system til midi-gel elektroforese. Dens iøjnefaldende egenskab er dens kapacitet til samtidig at køre op til fire midi-geler, hvilket muliggør high-throughput proteinanalyse med øget effektivitet og bekvemmelighed. Derudover er SureLock Tandem Midi Gel Tank let tilgængelig igennem Invitrogen Præstøbte gelvelkomstpakker sammen med både prøvebuffer og reduktionsmiddel, hvilket giver en alt-i-én-løsning til dine elektroforesebehov.
Overførsel
For at overføre dine proteiner til en membran, anbefaler vi at bruge for NuPAGE Overførselsbuffer (NP0006) til traditionel våd overførsel ved hjælp af SureLock Tandem Midi Blot-modulet (STM2001). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 3 Geloverførselsenhed (IB31001).
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • NuPAGE Tris-acetat geler, 10 x 10 geler • NuPAGE Tris-acetat løbebuffer (20X), 5 flasker • HiMark Forfarvet proteinstandard (30 til 460 kDa), 4 hætteglas |
| Gel procent | 3 til 8 % |
| Gel størrelse | Midi |
| Gel Type | Tris-acetat |
| Adskillelse af | Protein |
| Adskillelsesområde | 36 til 500 kDa |
| Adskillelsestype | Denaturerende, indfødt |
| Wells | 26-brønd |
| Mængde | 1 sæt |
| Til brug med (udstyr) | SureLock Tandem Midi Gel Tank |