Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Midi Bis-Tris velkomstpakke til proteinekspression (4 –12%, 20 brønde)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
De NuPAGE Midi Bis-Tris velkomstpakke giver alt det nødvendige NuPAGE Bis-Tris geler, buffere og reagenser er nødvendige for at begynde at bruge SureLock Tandem Midi Gel Tank til dine behov for proteinadskillelse og visualisering.
Nøglefunktioner omfatter:
- Hurtig tid til —resultater NuPAGE Bis-Tris Midi geler giver en 35-minutters køretid og kan opbevares ved stuetemperatur i op til 12 måneder
- Neutral-pH-kørselsmiljø, der minimerer proteinmodifikationer
- Hurtig 12-minutters farvningsprotokol ved hjælp af SimplyBlue SafeStain til visualisering af målprotein
De NuPAGE Midi Bis-Tris velkomstpakke til proteinudtryk indeholder:
- SureLock Tandem Midi Gel Tank
- NuPAGE 4-12% Bis-Tris Midi Gels, 20-brønde (2 æsker, 20 geler)
- NuPAGE MES SDS Running Buffer (20X)
- NuPAGE LDS prøvebuffer (4X)
- NuPAGE Prøve-reduktionsmiddel (10X)
- PageRuler Plus forfarvet proteinstige, 10 til 250 kDa
- SimplyBlue SafeStain
Om SureLock Tandem Midi Gel Tank
SureLock Tandem Midi Gel Tank muliggør hurtig elektroforese af midi-geler ved brug af minimal buffer (∼ 520 ml/gel) i et lækagefrit system. Med en opsætningstid på∼ 30 sekunder kører tanken effektivt midi-geler, mens den også giver ensartet ydeevne. Tanken har to uafhængige kamre, der tillader elektroforese af en eller to geler ad gangen, hvilket sparer på buffer og begrænser spild. Med 26-brønds geler kan der køres op til 52 prøver på én gang til applikationer med høj gennemstrømning. Tanken er kompatibel med alle Invitrogen præstøbte midi-geler og midi-gel-kassetter.
Om NuPAGE 4-12% Bis-Tris Midi Gels
NuPAGE Bis-Tris Midi proteingeler er præfabrikerede polyakrylamidgeler designet til at give optimal adskillelse af en lang række proteiner under denaturerende forhold. I modsætning til traditionelle Tris-glycin midi geler, NuPAGE Bis-Tris midi-geler har en 12-måneders holdbarhed ved stuetemperatur med et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer under gel-kørslen. NuPAGE Bis-Tris Midi geler kan bruges til at forberede proteiner til sekventering, massespektrometri og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er afgørende. Brug også NuPAGE midi geler for optimale resultater under daglig brug. De NuPAGE 4-12% Bis-Tris midi gel har en 4 –12% gradient polyacrylamid matrix, der vil adskille en bred vifte af protein molekylvægte fra 2,5 til 260 kDa ved hjælp af den medfølgende MES buffer.
Om SimplyBlue SafeStain
SimplyBlue Safe Stain er en klar til brug, hurtig, følsom og sikker Coomassie G-250-farve til visualisering af proteinbånd på polyacrylamidgeler. De SimplyBlue SafeStain-protokollen er nem at udføre og kan gennemføres på kun 12 minutter ved hjælp af en simpel mikrobølgeprocedure. Affarvning er ikke påkrævet, men kan udføres med deioniseret vand for at opnå maksimal følsomhed. Denne plet er fuldstændig ufarlig og kræver ikke methanol eller eddikesyrefikseringsmidler eller afpletter, der skaber et sundere laboratoriemiljø.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SureLock™ Tandem Midi Gel Tank |
| Gel størrelse | Midi |
| Produktlinje | NuPAGE |
| Gel procent | 4 til 12 % |
| Gel Type | Bis-Tris |
| Antal Wells | 20-brønd |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur og våd is |
| Tykkelse (metrisk) | 1.0 mm |