Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Midi Bis-Tris Resupply Pack, 10 %
Beskrivelse
De NuPAGE Bis-Tris Resupply Pack strømliner dit workflow for proteinadskillelse. Denne pakke, der er tilstrækkelig til 100 gel-kørsler, inkluderer præfabrikerede midi-geler, løbebuffer og proteinstiger. NuPAGE Bis-Tris geler tilbyder adskillelse i høj opløsning, mens proteinintegriteten bevares i et neutralt pH-miljø. Designet til optimal adskillelse af en lang række proteinstørrelser under denaturerende forhold, de er ideelle til proteinsekventering, massespektrometri og andre teknikker, hvor proteinintegritet er kritisk. Med en lang 16 måneders holdbarhed og stringent QC-proces er denne pakke en pålidelig og bekvem løsning til dine laboratoriebehov.
De NuPAGE Bis-Tris Resupply Pack indeholder:
- NuPAGE Bis-Tris geler (10 æsker, 100 geler)
- NuPAGE MES Running Buffer, 20X (5 flasker, Kat. nr. NP0002)
- PageRuler Plus forfarvet proteinstige, 10 til 250 kDa (kat. nr. 26619)
Om NuPAGE Geler
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler er præfabrikerede polyakrylamidgeler designet til optimal adskillelse af en lang række proteiner under denaturerende forhold. Deres neutrale pH-miljø er nøglen til at minimere proteinmodifikationer, hvilket gør dem ideelle til applikationer, hvor opretholdelse af proteinintegritet er afgørende, såsom sekventering og massespektrometri. Disse geler tilbyder hurtig proteinadskillelse og leverer resultater på så lidt som 35 minutter. Midi format NuPAGE geler tilbyder øget prøvegennemløb pr. gel, øger effektiviteten, øger reproducerbarheden og reducerer omkostningerne pr. prøve. Derudover bidrager deres lange holdbarhed på 16 måneder ved stuetemperatur til deres praktiske og bekvemmelighed, hvilket gør dem til et fremragende valg til daglig laboratoriebrug.
Adskillelse
Til løb Invitrogen proteingeler, har du fleksibiliteten til at bruge enten SureLock Tandem Midi Gel Tank (STM1001) eller XCell4 SureLock Midi-celle (WR0100). Begge systemer er designet til at give optimal ydeevne. SureLock Tandem tilbyder hurtig og effektiv elektroforese af midi-geler i et lækagefrit system med minimalt bufferforbrug. De to uafhængige kamre giver mulighed for elektroforese af en eller to geler samtidigt, hvilket sparer buffer og reducerer spild. Alternativt kan XCell4 SureLock Midi-Cell er et robust og effektivt system til midi-gel elektroforese. Dens iøjnefaldende egenskab er dens kapacitet til samtidig at køre op til fire midi-geler, hvilket muliggør high-throughput proteinanalyse med øget effektivitet og bekvemmelighed. Derudover er SureLock Tandem Midi Gel Tank let tilgængelig igennem Invitrogen Præstøbte gelvelkomstpakker sammen med både prøvebuffer og reduktionsmiddel, hvilket giver en alt-i-én-løsning til dine elektroforesebehov.
Overførsel
For at overføre dine proteiner til en membran, anbefaler vi at bruge for NuPAGE Overførselsbuffer (NP0006) til traditionel våd overførsel ved hjælp af SureLock Tandem Midi Blot-modulet (STM2001). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 3 Geloverførselsenhed (IB31001).
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • NuPAGE Bis-Tris geler, 10 x 10 geler • NuPAGE MES Running Buffer (20X), 5 flasker • PageRuler Plus forfarvet proteinstige (10 til 250 kDa) |
| Gel procent | 10% |
| Gel størrelse | Midi |
| Gel Type | Bis-Tris |
| Adskillelse af | Protein |
| Adskillelsesområde | 3,5 til 260 kDa |
| Adskillelsestype | Denaturerende |
| Wells | 26-brønd |
| Mængde | 10 x 10 Gels kit |
| Til brug med (udstyr) | XCell4 SureLock Midi-celle |