Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ MES SDS Kørende Buffer (Pulver)
Artikelnummer. 31903844
Skift visning
Mængde:
5 pakker
Artikelnummer. Mængde
31903844 5 pakker
1 options
Artikelnummer. 31903844 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. NP000105
 Begrænset vare
På lager
Invitrogen NuPAGE MES SDS Running Buffer (pulver) er formuleret til brug med Bis-Tris-geler for at levere hurtige SDS-PAGE-separationer af små til mellemstore proteiner. Leveres som pulver til fleksibel tilberedning, opbevaring ved stuetemperatur og en lang holdbarhed på 2 år.
Invitrogen NuPAGE MES SDS Running Buffer (pulver) er formuleret til brug med Bis-Tris-geler for at muliggøre enfaste, højopløsnings SDS-PAGE proteinseparationer. MES-buffersystemet understøtter hurtig proteinmigration og anbefales til opløsning af små til mellemstore proteiner. Leveret som tørpulver muliggør denne løbebuffer fleksibel tilberedning, opbevaring ved stuetemperatur, en holdbarhed på to år og er designet til at være et bekvemt og pålideligt valg til rutinemæssige elektroforese-arbejdsgange.
Funktioner og fordele inkluderer:
  • Hurtige separationer for små og mellemstore proteiner MES—understøtter hurtigere proteinmigration end MOPS-baserede buffere, hvilket hjælper med at reducere driftstider samtidig med at opløsningen bevares
  • Optimeret til Bis-Tris gel-workflows—designet til brug med Bis-Tris gels, herunder både NuPAGE Bis-Tris og Bolt Bis-Tris Plus gels
  • Pulverformat til fleksibel tilberedning—, forbered frisk løbebuffer efter behov for at understøtte ensartet elektroforeseydelse og forenkle opbevaring
  • Opbevaring ved stuetemperatur og forlænget holdbarhedspulverformat—understøtter bekvem opbevaring med to års holdbarhed for lagereffektivitet
  • Pålidelig ydeevne for rutinemæssig SDS-PAGE—understøtter ensartede resultater på tværs af almindelige proteinelektroforese-arbejdsgange under anbefalede betingelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Format Pulver
Gel Type Bis-Tris
Formulering MES SDS kørende buffer
Til brug med (applikation) SDS-PAGE
Mængde 5 pakker
Opbevaringskrav Stuetemperatur
Tilstrækkelig til Forberedelse af 5 L løbebuffer
Produktlinje NuPAGE
Produkttype SDS Kørende Buffer
Til brug med (udstyr) Elektroforesekamre
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.