Få mere at vide
Thermo Scientific™ NuPAGE™ Bis-Tris XCell SureLock™ Mini-Cell velkomstpakke, 4 til 12 %
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
De NuPAGE Bis-Tris velkomstpakke giver alt det nødvendige NuPAGE geler, buffere og reagenser, du skal bruge for at begynde at bruge XCell SureLock Mini-celle. De XCell SureLock Mini-Cell er et vertikalt mini-protein gelelektroforesesystem, der er kompatibelt med alle Invitrogen mini præstøbte geler og Surecast håndstøbte geler.
De NuPAGE Bis-Tris velkomstpakke indeholder:
• XCell SureLock Mini-Cell (EI0001)
• NuPAGE Bis-Tris mini geler (2 æsker, 20 geler)
• NuPAGE MES SDS Running Buffer, 20X (NP0002)
• NuPAGE LDS Sample Buffer, 4X (NP0007)
• NuPAGE Prøvereduktionsmiddel, 10X (NP0009)
• PageRuler Plus forfarvet proteinstige, 10 til 250 kDa (26619)
Om XCell SureLock Mini-Cell XCell
SureLock Mini-Cell er et vertikalt mini-protein gelelektroforesesystem, der er kompatibelt med alle Invitrogen mini præstøbte geler og Surecast håndstøbte geler. Mini-cellen er enkel, robust og nem at bruge. Hver XCell SureLock Mini-Cell kan rumme op til to geler pr. kørsel. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og anvendte strømforsyninger.
Om NuPAGE Bis-Tris geler
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris Protein geler er præfabrikerede polyakrylamidgeler designet til at give optimal adskillelse af en lang række proteiner under denaturerende forhold. I modsætning til traditionelle Tris-glycin geler, NuPAGE Bis-Tris geler har et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer. Bruge NuPAGE Bis-Tris geler til fremstilling af proteiner til sekventering, massespektrometri og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er afgørende. Brug også NuPAGE geler for optimale resultater under daglig brug.
Overførsel
For at overføre dine proteiner til en membran, anbefaler vi at bruge for NuPAGE Transfer Buffer (NP0006) til traditionel våd transfer ved hjælp af XCell II Blot-modul (EI9051). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 3 Geloverførselsenhed (IB31001).
Tekniske data
Tekniske data
| Gel procent | 4 til 12 % |
| Gel størrelse | Mini |
| Gel tykkelse | 1.0 mm |
| Gel Type | Bis-Tris |
| Adskillelsesområde | 3,5 til 260 kDa |
| Wells | 15-brønd |
| Mængde | 1 Velkommen Pk. |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur og våd is |
| Produktlinje | NuPAGE |
| Til brug med (udstyr) | XCell SureLock Mini-celle |