Få mere at vide
Thermo Scientific™ NuPAGE™ Bis-Tris XCell SureLock™ Mini-Cell velkomstpakke, 4 til 12 %
Artikelnummer. 17749893 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Wells:
10-brønd
12-brønd
15-brønd
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Pakningsstørrelse
17749893 12-brønd Hver
17739893 10-brønd -
17759893 15-brønd -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17749893 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. NP032E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4905.00 DKK
    4512.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 392.35 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De NuPAGE Bis-Tris velkomstpakke giver alt det nødvendige NuPAGE geler, buffere og reagenser, du skal bruge for at begynde at bruge XCell SureLock Mini-celle.
De NuPAGE Bis-Tris velkomstpakke giver alt det nødvendige NuPAGE geler, buffere og reagenser, du skal bruge for at begynde at bruge XCell SureLock Mini-celle. De XCell SureLock Mini-Cell er et vertikalt mini-protein gelelektroforesesystem, der er kompatibelt med alle Invitrogen mini præstøbte geler og Surecast håndstøbte geler.
NuPAGE Bis-Tris Velkomstpakken indeholder:
  • XCell SureLock Mini-celle (EI0001)
  • NuPAGE Bis-Tris mini-gels (2 æsker, 20 gels)
  • NuPAGE MES SDS Kørende Buffer, 20X (NP0002)
  • MES og MOPS kører buffer, pulver (NP000105, NP000205)
  • NuPAGE LDS Sample Buffer, 4X (NP0007)
  • NuPAGE Prøvereduktionsmiddel, 10X (NP0009)
  • PageRuler Plus præstaineret proteinladder, 10 til 250 kDa (26619)
Om Mini-cellen XCell SureLock
Mini-Cell SureLock XCell er et vertikalt mini-protein gel-elektroforesesystem, kompatibelt med alle Invitrogen mini præfabrikerede geler og Surecast håndstøbte geler. Mini-Cellen er enkel, robust og nem at bruge. Hver XCell SureLock Mini-Cell kan rumme op til to gels pr. gennemløb. Driftstiderne kan variere afhængigt af bufferforhold og anvendte strømforsyninger.
Om NuPAGE Bis-Tris gels
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris Protein-geler er præfabrikerede polyacrylamid-geler, der er designet til at give optimal adskillelse af en bred vifte af proteiner under denatureringsforhold. I modsætning til traditionelle Tris-glycin-geler NuPAGE har Bis-Tris-geler et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinændringer. Brug NuPAGE Bis-Tris-geler til at forberede proteiner til sekventering, massespektrometri og andre teknikker, hvor proteinintegritet er afgørende. Brug også NuPAGE geler for optimale resultater i daglig brug.
Overførsel
For at overføre dine proteiner til en membran anbefaler vi at bruge Transfer NuPAGE Buffer (NP0006) til traditionel vådoverførsel med XCell II Blot Module (EI9051). Alternativt kan hurtig semi-tør overførsel udføres med Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel med iBlot 3 Gel Transfer Device (IB31001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel procent 4 til 12 %
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Bis-Tris
Adskillelsesområde 3,5 til 260 kDa
Wells 12-brønd
Mængde 1 Velkommen Pk.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur og våd is
Produktlinje NuPAGE
Til brug med (udstyr) XCell SureLock Mini-celle