Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris velkomstpakke, 4 til 12 %
Beskrivelse
De NuPAGE Bis-Tris velkomstpakke giver alt det nødvendige NuPAGE geler, buffere og reagenser, du skal bruge for at begynde at bruge Mini Gel Tank. Mini Gel Tank er kompatibel med alle Invitrogen Novex , NuPAGE , og Bolt mini geler. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. løb. Det unikke tankdesign muliggør bekvem, side-by-side gelfyldning og forbedret visning under brug. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og anvendte strømforsyninger.
NuPAGE Bis-Tris Velkomstpakken indeholder:
- Mini Gel-tank (A25977)
- NuPAGE Bis-Tris mini-gels (2 æsker, 20 gels)
- NuPAGE MES SDS Kørende Buffer, 20X (NP0002)
- MES og MOPS kører buffer, pulver (NP000105, NP000205)
- NuPAGE LDS Sample Buffer, 4X (NP0007)
- NuPAGE Prøvereduktionsmiddel, 10X (NP0009)
- PageRuler Plus præstaineret proteinladder, 10 til 250 kDa (26619)
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank er kompatibel med alle Invitrogen Novex, NuPAGE, og Bolt mini gels. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. gennemløb. Det unikke tankdesign muliggør bekvem, side-om-side gel-indlæsning og forbedret visning under brug. Driftstiderne kan variere afhængigt af bufferforhold og anvendte strømforsyninger.
Om NuPAGE Bis-Tris gels
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris Protein-geler er præfabrikerede polyacrylamid-geler, der er designet til at give optimal adskillelse af en bred vifte af proteiner under denatureringsforhold. I modsætning til traditionelle Tris-glycin-geler NuPAGE har Bis-Tris-geler et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinændringer. Brug NuPAGE Bis-Tris-geler til at forberede proteiner til sekventering, massespektrometri og andre teknikker, hvor proteinintegritet er afgørende. Brug også NuPAGE geler for optimale resultater i daglig brug.
Overførsel
For at overføre dine proteiner til en membran anbefaler vi at bruge Transfer NuPAGE Buffer (NP0006) til traditionel vådoverførsel med Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan hurtig semi-tør overførsel udføres med Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel med iBlot 2 Gel Transfer Device (IB21001).
garanti
Op til 12 måneder
Tekniske data
Tekniske data
| Gel procent | 4 til 12 % |
| Gel størrelse | Mini |
| Gel tykkelse | 1.0 mm |
| Gel Type | Bis-Tris |
| Adskillelsesområde | 3,5 til 260 kDa |
| Wells | 10-brønd |
| Mængde | 1 Velkommen Pk. sæt |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur og våd is |
| Produktlinje | NuPAGE |
| Til brug med (udstyr) | Mini Gel Tank |