Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris velkomstpakke, 4 til 12 %
Artikelnummer. 15771778
Skift visning
Wells:
10-brønd
12-brønd
15-brønd
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Pakningsstørrelse
15771778 10-brønd 1 sæt
15853561 12-brønd 1 sæt
15824052 15-brønd Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 15771778 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. NP032A
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
De NuPAGE Bis-Tris velkomstpakke giver alt det nødvendige NuPAGE geler, buffere og reagenser, du skal bruge for at begynde at bruge Mini Gel Tank.
De NuPAGE Bis-Tris velkomstpakke giver alt det nødvendige NuPAGE geler, buffere og reagenser, du skal bruge for at begynde at bruge Mini Gel Tank. Mini Gel Tank er kompatibel med alle Invitrogen Novex , NuPAGE , og Bolt mini geler. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. løb. Det unikke tankdesign muliggør bekvem, side-by-side gelfyldning og forbedret visning under brug. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og anvendte strømforsyninger.
NuPAGE Bis-Tris Velkomstpakken indeholder:
  • Mini Gel-tank (A25977)
  • NuPAGE Bis-Tris mini-gels (2 æsker, 20 gels)
  • NuPAGE MES SDS Kørende Buffer, 20X (NP0002)
  • MES og MOPS kører buffer, pulver (NP000105, NP000205)
  • NuPAGE LDS Sample Buffer, 4X (NP0007)
  • NuPAGE Prøvereduktionsmiddel, 10X (NP0009)
  • PageRuler Plus præstaineret proteinladder, 10 til 250 kDa (26619)
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank er kompatibel med alle Invitrogen Novex, NuPAGE, og Bolt mini gels. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. gennemløb. Det unikke tankdesign muliggør bekvem, side-om-side gel-indlæsning og forbedret visning under brug. Driftstiderne kan variere afhængigt af bufferforhold og anvendte strømforsyninger.
Om NuPAGE Bis-Tris gels
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris Protein-geler er præfabrikerede polyacrylamid-geler, der er designet til at give optimal adskillelse af en bred vifte af proteiner under denatureringsforhold. I modsætning til traditionelle Tris-glycin-geler NuPAGE har Bis-Tris-geler et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinændringer. Brug NuPAGE Bis-Tris-geler til at forberede proteiner til sekventering, massespektrometri og andre teknikker, hvor proteinintegritet er afgørende. Brug også NuPAGE geler for optimale resultater i daglig brug.
Overførsel
For at overføre dine proteiner til en membran anbefaler vi at bruge Transfer NuPAGE Buffer (NP0006) til traditionel vådoverførsel med Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan hurtig semi-tør overførsel udføres med Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel med iBlot 2 Gel Transfer Device (IB21001).
garanti
Op til 12 måneder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel procent 4 til 12 %
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Bis-Tris
Adskillelsesområde 3,5 til 260 kDa
Wells 10-brønd
Mængde 1 Velkommen Pk. sæt
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur og våd is
Produktlinje NuPAGE
Til brug med (udstyr) Mini Gel Tank