Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris velkomstpakke, 10 %
Beskrivelse
De NuPAGE Bis-Tris velkomstpakke giver alt det nødvendige NuPAGE geler, buffere og reagenser, du skal bruge for at begynde at bruge Mini Gel Tank. Mini Gel Tank er kompatibel med alle Invitrogen Novex , NuPAGE , og Bolt mini geler. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. løb. Det unikke tankdesign muliggør bekvem, side-by-side gelfyldning og forbedret visning under brug. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og anvendte strømforsyninger.
De NuPAGE Bis-Tris velkomstpakke indeholder:
• Mini Gel Tank (A25977)
• NuPAGE Bis-Tris mini geler (2 æsker, 20 geler)
• NuPAGE MES SDS Running Buffer, 20X (NP0002)
• NuPAGE LDS prøvebuffer, 4X (NP0007)
• NuPAGE Prøvereduktionsmiddel, 10X (NP0009)
• PageRuler Plus forfarvet proteinstige, 10 til 250 kDa (26619)
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank er kompatibel med alle Invitrogen Novex , NuPAGE , og Bolt mini geler. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. løb. Det unikke tankdesign muliggør bekvem, side-by-side gelfyldning og forbedret visning under brug. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og anvendte strømforsyninger.
Om NuPAGE Bis-Tris geler
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris Protein geler er præfabrikerede polyakrylamidgeler designet til at give optimal adskillelse af en lang række proteiner under denaturerende forhold. I modsætning til traditionelle Tris-glycin geler, NuPAGE Bis-Tris geler har et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer. Bruge NuPAGE Bis-Tris geler til fremstilling af proteiner til sekventering, massespektrometri og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er afgørende. Brug også NuPAGE geler for optimale resultater under daglig brug.
Overførsel
For at overføre dine proteiner til en membran, anbefaler vi at bruge for NuPAGE Overførselsbuffer (NP0006) til traditionel våd overførsel ved hjælp af Mini Blot-modulet (B1000). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed (IB21001).
garanti
Op til 12 måneder
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Mini Gel Tank |
| Gel procent | 10% |
| Gel størrelse | Mini |
| Gel tykkelse | 1.0 mm |
| Gel Type | Bis-Tris |
| Adskillelsesområde | 3,5 til 260 kDa |
| Wells | 12-brønd |
| Produktlinje | NuPAGE |
| Mængde | 1 Velkommen Pk. sæt |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur og våd is |