Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Resupply Pack, 4 til 12 %
Artikelnummer. 30055687
Skift visning
Wells:
10-brønd
12-brønd
15-brønd
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells
30055687 10-brønd
30055421 12-brønd
30055698 15-brønd
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30055687 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. NP032ARS10
De NuPAGE Bis-Tris Resupply Pack strømliner dit workflow for proteinadskillelse. Denne pakke, der er tilstrækkelig til 100 gel-kørsler, inkluderer præfabrikerede minigeler, løbebuffer og proteinstiger.
De NuPAGE Bis-Tris Resupply Pack strømliner dit workflow for proteinadskillelse. Denne pakke, der er tilstrækkelig til 100 gel-kørsler, inkluderer præfabrikerede minigeler, løbebuffer og proteinstiger. NuPAGE Bis-Tris geler tilbyder adskillelse i høj opløsning, mens proteinintegriteten bevares i et neutralt pH-miljø. Designet til optimal adskillelse af en lang række proteinstørrelser under denaturerende forhold, de er ideelle til proteinsekventering, massespektrometri og andre teknikker, hvor proteinintegritet er kritisk. Med en lang 16 måneders holdbarhed og stringent QC-proces er denne pakke en pålidelig og bekvem løsning til dine laboratoriebehov.
De NuPAGE Bis-Tris Resupply Pack indeholder:
  • NuPAGE Bis-Tris geler (10 æsker, 100 geler)
  • NuPAGE MES Running Buffer til 100 gel-kørsler, 20X (4 flasker, Kat. nr. NP0002)
  • PageRuler Plus forfarvet proteinstige til 100 gelløb, 10 til 250 kDa (kat. nr. 26619)
Om NuPAGE Geler
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler er præfabrikerede polyakrylamidgeler designet til optimal adskillelse af en lang række proteiner under denaturerende forhold. Deres neutrale pH-miljø er nøglen til at minimere proteinmodifikationer, hvilket gør dem ideelle til applikationer, hvor opretholdelse af proteinintegritet er afgørende, såsom sekventering og massespektrometri. Disse geler tilbyder hurtig proteinadskillelse og leverer resultater på så lidt som 35 minutter. Derudover bidrager deres lange holdbarhed på 16 måneder ved stuetemperatur til deres praktiske og bekvemmelighed, hvilket gør dem til et fremragende valg til daglig laboratoriebrug.
Adskillelse
Til løb Invitrogen proteingeler, har du fleksibiliteten til at bruge enten Mini Gel Tank (A25977) eller XCell SureLock Mini-celle (EI0001). Begge systemer er designet til at give optimal ydeevne. Mini Gel Tanks unikke side-by-side design tilbyder effektiv og bekvem elektroforese til både præfabrikerede og SureCast håndstøbte mini geler. Alternativt kan XCell SureLock Mini-Cell tillader hurtig, nem og lækagefri drift af minigeler uden behov for klemmer. Denne kompatibilitet giver dig frihed til at vælge det bedste værktøj til dine specifikke laboratorie- og eksperimentkrav. Derudover er Mini Gel Tanken bekvemt tilgængelig igennem Invitrogen Præstøbte gelvelkomstpakker sammen med både prøvebuffer og reduktionsmiddel, hvilket giver en alt-i-én-løsning til dine elektroforesebehov.
Overførsel
For at overføre dine proteiner til en membran, anbefaler vi at bruge for NuPAGE Overførselsbuffer (NP0006) til traditionel våd overførsel ved hjælp af Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • NuPAGE Bis-Tris geler, 10 x 10 geler
• NuPAGE MES Running Buffer (20X), 4 flasker
• PageRuler Plus forfarvet proteinstige (10 til 250 kDa)
Gel procent 4 til 12 %
Gel størrelse Mini
Gel Type Bis-Tris
Adskillelse af Protein
Adskillelsesområde 3,5 til 260 kDa
Adskillelsestype Denaturerende
Wells 10-brønd
Mængde 1 sæt
Til brug med (udstyr) Mini Gel Tank