Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Midi Protein Gels, 8%, 1,0 mm
Beskrivelse
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler er præfabrikerede polyacrylamidgeler, der giver bred molekylvægtsproteinseparation med høj opløsning og prøveintegritet. Disse præfabrikerede geler er ideelle til applikationer, hvor proteinintegritet er afgørende. I modsætning til traditionelle Tris-glycin geler, NuPAGE Bis-Tris geler har et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer. Bruge NuPAGE Bis-Tris geler til fremstilling af proteiner til sekventering, massespektrometri og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er vigtig.
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler er præfabrikerede polyacrylamidgeler, der giver bred molekylvægtsproteinseparation med høj opløsning og prøveintegritet. Disse præfabrikerede geler er ideelle til applikationer, hvor proteinintegritet er afgørende. I modsætning til traditionelle Tris-glycin geler, NuPAGE Bis-Tris geler har et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer. Bruge NuPAGE Bis-Tris geler til fremstilling af proteiner til sekventering, massespektrometri og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er vigtig.
Funktioner af NuPAGE Bis-Tris geler omfatter:
- Bedre proteinintegritetsoptimeret —prøveforberedelsesproces bevarer proteiner
- En bred vifte af molekylvægtseparation —vælg den rigtige gel og løbebuffer for optimal adskillelse af dine proteiner
- Hurtigere løbetider —får dine proteiner adskilt på så lidt som 35 minutter
- Længere holdbarhed —opbevares i mindst 12 måneder ved stuetemperatur
Vælg det rigtige NuPAGE Bis-Tris gel til din proteinadskillelse
Opnå optimal adskillelse af dine proteiner ved at vælge den rigtige kombination af gel og løbebuffer. NuPAGE Bis-Tris proteingeler kommer i fire polyacrylamidkoncentrationer: 8%, 10%, 12% og en 4 12–% gradient. Geler kommer i to størrelser: mini (8 x 8 cm) eller midi (8,7 x 13,3 cm) og enten 1,0 mm (mini- og midi-gel) eller 1,5 mm (kun minigel-format) i tykkelsen. NuPAGE Bis-Tris geler kommer også i flere brøndformater.
NuPAGE Bis-Tris geler er formuleret til denaturerende gelelektroforeseapplikationer. For optimal prøveforberedelse skal du bruge NuPAGE LDS prøvebuffer (kat. nr. NP0007) og NuPAGE Prøvereduktionsmiddel (NP0004). Bruge NuPAGE Antioxidant (NP0005) i løbebufferen for at opretholde den reducerede tilstand af proteinerne under løbet og for at tillade maksimal båndskarphed. Gelerne kan køres vha NuPAGE MES SDS Running Buffer (NP0002) for bedre at opløse små proteiner eller NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (NP000102) til at opløse mellemstore til store proteiner.
NuPAGE Bis-Tris Midi geler kan bruges sammen med XCell SureLock Midi Cell gel apparater (WR0100) eller med Bio-Rad Criterion Cell ved hjælp af vores adaptere (WA0999).
Til overførsel af proteiner til en membran kan hurtig semi-tør overførsel udføres ved hjælp af Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 3 Geloverførselsenhed (IB31001). Alternativt kan traditionel våd transfer udføres ved hjælp af Bio-Rad Kriterium Celle og NuPAGE Overførselsbuffer (NP00061).
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C til 25 °C. Må ikke fryses. |
| Til brug med (udstyr) | XCell4 SureLock Midi-celle, SureLock Tandem Midi Gel Tank |
| Gel procent | 8% |
| Gel størrelse | Midi |
| Gel tykkelse | 1.0 mm |
| Gel Type | Bis-Tris |
| Prøveindlæsningsvolumen | Op til 15μ L |
| Adskillelsesområde | 3,5 til 260 kDa |
| Adskillelsestype | Denaturerende |
| Wells | 26-brønd |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskning.