Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Midi Protein Gels, 4 til 12 %, 1,0 mm, WedgeWell™ format
Artikelnummer. 30131893
Skift visning
Wells:
12 + 2-brønd
20-brønd
26-brønd
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells
30131893 26-brønd
30131799 12 + 2-brønd
30131062 20-brønd
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30131893 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. WBT41226BOX
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler, WedgeWell-format er præfabrikerede polyacrylamidgeler, der giver bred molekylvægtsproteinseparation med høj opløsning og prøveintegritet. Disse præfabrikerede geler er ideelle til applikationer, hvor proteinintegritet er afgørende.
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler, WedgeWell-format er præfabrikerede polyacrylamidgeler, der giver bred molekylvægtsproteinseparation med høj opløsning og prøveintegritet. Disse præfabrikerede geler er ideelle til applikationer, hvor proteinintegritet er afgørende. I modsætning til traditionelle Tris-glycin geler, NuPAGE Bis-Tris geler har et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer. Bruge NuPAGE Bis-Tris geler til fremstilling af proteiner til sekventering, massespektrometri og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er vigtig.
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris WedgeWell-format proteingeler er præfabrikerede polyacrylamidgeler, der giver bred molekylvægtsproteinseparation med høj opløsning og prøveintegritet. Disse præfabrikerede geler er ideelle til applikationer, hvor proteinintegritet er afgørende. I modsætning til traditionelle Tris-glycin geler, NuPAGE Bis-Tris geler har et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer. Bruge NuPAGE Bis-Tris geler til fremstilling af proteiner til sekventering, massespektrometri og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er vigtig.
Produktegenskaber
  • Bedre proteinintegritetsoptimeret —prøveforberedelsesproces bevarer dine proteiner
  • Hurtigere køretider —får dine proteiner adskilt på så lidt som 30 minutter
  • Længere holdbarhed —NuPAGE Bis-Tris geler kan opbevares i 12 måneder ved stuetemperatur
  • Kileformede brønde —for lettere prøvefyldning og op til to gange større prøvevolumen
Vælg det rigtige NuPAGE Bis-Tris gel til din proteinadskillelse
NuPAGE Bis-Tris geler er formuleret til denaturerende gelelektroforeseapplikationer. For optimal prøveforberedelse skal du bruge NuPAGE LDS prøvebuffer (NP0007) og NuPAGE Prøvereduktionsmiddel (NP0004). NuPAGE Antioxidant (NP0005) kan tilsættes til løbebufferen for at opretholde den reducerede tilstand af proteinerne under kørslen, hvilket muliggør maksimal båndskarphed, hvis det ønskes. Gelerne kan køres vha NuPAGE MES SDS Running Buffer (NP0002) for bedre at opløse små proteiner med en hurtigere køretid eller NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (NP000102) til at opløse mellemstore til store proteiner.
NuPAGE WedgeWell Bis-Tris Midi geler kan køres i SureLock Tandem Midi Gel Tank (STM1001) eller XCell4 SureLock Midi-celle (WR0100).
Til overførsel af proteiner til en membran kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 3 Geloverførselsenhed (IB31001). Alternativt kan traditionel våd overførsel udføres ved hjælp af SureLock Tandem Midi Blot Module (STM2001) vha. NuPAGE Overførselsbuffer (NP00061).
Praktisk at bruge
NuPAGE Bis-Tris WedgeWell format geler har innovative kileformede brønde, der tillader op til to gange mere prøvebelastningsvolumen end andre 1,0 mm tykke geler. De kileformede brønde har også større åbninger, hvilket gør prøveindlæsning lettere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 –25 °C. Må ikke fryses.
Gel procent 4 til 12 %
Gel størrelse Midi
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Bis-Tris
Prøveindlæsningsvolumen Op til 40μ L
Adskillelsesområde 3,5 til 260 kDa
Adskillelsestype Denaturerende
Wells 26-brønd
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Mængde 10 geler (1 æske)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 13 cm
Produktlinje NuPAGE
Til brug med (udstyr) SureLock Tandem Midi Gel Tank