Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Midi Protein Gels, 10 %, 1,0 mm, WedgeWell™ format
Beskrivelse
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler, WedgeWell-format er præfabrikerede polyacrylamidgeler, der giver bred molekylvægtsproteinseparation med høj opløsning og prøveintegritet. Disse præfabrikerede geler er ideelle til applikationer, hvor proteinintegritet er afgørende. I modsætning til traditionelle Tris-glycin geler, NuPAGE Bis-Tris geler har et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer. Bruge NuPAGE Bis-Tris geler til fremstilling af proteiner til sekventering, massespektrometri og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er vigtig.
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris WedgeWell-format proteingeler er præfabrikerede polyacrylamidgeler, der giver bred molekylvægtsproteinseparation med høj opløsning og prøveintegritet. Disse præfabrikerede geler er ideelle til applikationer, hvor proteinintegritet er afgørende. I modsætning til traditionelle Tris-glycin geler, NuPAGE Bis-Tris geler har et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer. Bruge NuPAGE Bis-Tris geler til fremstilling af proteiner til sekventering, massespektrometri og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er vigtig.
Produktegenskaber
- Bedre proteinintegritetsoptimeret —prøveforberedelsesproces bevarer dine proteiner
- Hurtigere køretider —får dine proteiner adskilt på så lidt som 30 minutter
- Længere holdbarhed —NuPAGE Bis-Tris geler kan opbevares i 12 måneder ved stuetemperatur
- Kileformede brønde —for lettere prøvefyldning og op til to gange større prøvevolumen
Vælg det rigtige NuPAGE Bis-Tris gel til din proteinadskillelse
NuPAGE Bis-Tris geler er formuleret til denaturerende gelelektroforeseapplikationer. For optimal prøveforberedelse skal du bruge NuPAGE LDS prøvebuffer (NP0007) og NuPAGE Prøvereduktionsmiddel (NP0004). NuPAGE Antioxidant (NP0005) kan tilsættes til løbebufferen for at opretholde den reducerede tilstand af proteinerne under kørslen, hvilket muliggør maksimal båndskarphed, hvis det ønskes. Gelerne kan køres vha NuPAGE MES SDS Running Buffer (NP0002) for bedre at opløse små proteiner med en hurtigere køretid eller NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (NP000102) til at opløse mellemstore til store proteiner.
NuPAGE WedgeWell Bis-Tris Midi geler kan køres i SureLock Tandem Midi Gel Tank (STM1001) eller XCell4 SureLock Midi-celle (WR0100).
Til overførsel af proteiner til en membran kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 3 Geloverførselsenhed (IB31001). Alternativt kan traditionel våd overførsel udføres ved hjælp af SureLock Tandem Midi Blot Module (STM2001) vha. NuPAGE Overførselsbuffer (NP00061).
Praktisk at bruge
NuPAGE Bis-Tris WedgeWell format geler har innovative kileformede brønde, der tillader op til to gange mere prøvebelastningsvolumen end andre 1,0 mm tykke geler. De kileformede brønde har også større åbninger, hvilket gør prøveindlæsning lettere.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 –25 °C. Må ikke fryses. |
| Gel procent | 10% |
| Gel størrelse | Midi |
| Gel tykkelse | 1.0 mm |
| Gel Type | Bis-Tris |
| Prøveindlæsningsvolumen | Op til 60μ L |
| Adskillelsesområde | 3,5 til 260 kDa |
| Adskillelsestype | Denaturerende |
| Wells | 20-brønd |
| Adskillelsesmåde | Molekylvægt |
| Vis mere |