Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Midi Protein Gels, 4 til 12 %, 1,0 mm
Beskrivelse
Indeholder
En æske med 10 geler, adaptere
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler er præfabrikerede polyacrylamidgeler, der giver bred molekylvægtsproteinseparation med høj opløsning og prøveintegritet. Disse præfabrikerede geler er ideelle til applikationer, hvor proteinintegritet er afgørende. I modsætning til traditionelle Tris-glycin geler, NuPAGE Bis-Tris geler har et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer. Bruge NuPAGE Bis-Tris geler til fremstilling af proteiner til sekventering, massespektrometri og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er vigtig.
Funktioner af NuPAGE Bis-Tris geler:
• Bedre proteinintegritetsoptimeret —prøveforberedelsesproces bevarer dine proteiner
•Bredt udvalg af molekylvægtseparation vælg den rigtige —gel og løbebuffer for at få den optimale adskillelse af dine proteiner
•Hurtigere løbetider får dine —proteiner adskilt på så lidt som 35 minutter
•Længere holdbarhed NuPAGE —Bis-Tris geler kan opbevares i mindst 12 måneder ved stuetemperatur
Vælg det rigtige NuPAGE Bis-Tris gel til din proteinseparation Opnå optimal adskillelse
af dine proteiner ved at vælge den rigtige kombination af gel og løbebuffer. NuPAGE Bis-Tris proteingeler kommer i fire polyacrylamidkoncentrationer: 8%, 10%, 12% og en 4 12–% gradient. Geler kommer i to størrelser: mini (8 cm x 8 cm) eller midi (8,7 cm x 13,3 cm) og enten 1,0 mm (mini- og midi-gel) eller 1,5 mm (kun mini-gel-format) i tykkelsen. NuPAGE Bis-Tris geler kommer også i flere brøndformater.
NuPAGE Bis-Tris geler er formuleret til denaturerende gelelektroforeseapplikationer. For optimal prøveforberedelse skal du bruge NuPAGE LDS prøvebuffer (NP0007) og NuPAGE Prøvereduktionsmiddel (NP0004). Bruge NuPAGE Antioxidant (NP0005) i løbebufferen for at opretholde den reducerede tilstand af proteinerne under løbet og for at tillade maksimal båndskarphed. Gelerne kan køres vha NuPAGE MES SDS Running Buffer (NP0002) for bedre at opløse små proteiner eller NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (NP000102) til at opløse mellemstore til store proteiner.
NuPAGE Bis-Tris Midi geler kan bruges med XCell SureLock Midi Cell gelapparater (WR0100) eller bekvemt med Bio-Rad Criterion Cell ved hjælp af vores adaptere ( WA0999).
Til overførsel af proteiner til en membran kan hurtig semi-tør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Gel Transfer Device (IB21001). Alternativt kan traditionel våd transfer udføres ved hjælp af Bio-Rad Kriteriecelle ved hjælp af NuPAGE Transfer buffer (NP00061).
Tekniske data
Tekniske data
| Adaptere | Inkluderer adaptere |
| Gel procent | 4 til 12 % |
| Gel størrelse | Midi |
| Gel tykkelse | 1.0 mm |
| Gel Type | Bis-Tris |
| Anbefalede applikationer | Denaturerende |
| Prøveindlæsningsvolumen | Op til 45μ L + 15μ L |
| Adskillelsesområde | 3,5 til 260 kDa |
| Adskillelsestype | Denaturerende |
| Wells | 12 + 2-brønd, m/adaptere |
| Vis mere |