Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Midi Protein Gels, 4 til 12 %, 1,0 mm
Artikelnummer. 10585013
Skift visning
Wells:
12 + 2-brønd
12 + 2-brønd, m/adaptere
20-brønd
20-brønd, m/adaptere
26-brønd
26-brønd, m/adaptere
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Pakningsstørrelse
10585013 26-brønd Pakke med 10
10452342 12 + 2-brønd 1 sæt
10695183 12 + 2-brønd, m/adaptere 1 sæt
10267072 20-brønd 1 sæt
10605193 20-brønd, m/adaptere Pakke med 10
10605383 26-brønd, m/adaptere 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10585013 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur WG1403BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2165.00 DKK
    1796.65 DKK / Pakke med 10
    Spare 368.35 DKK
    17% Slukket
Afficher toutes les promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
En æske med 10 geler
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler er præfabrikerede polyacrylamidgeler, der giver bred molekylvægtsproteinseparation med høj opløsning og prøveintegritet.
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler er præfabrikerede polyacrylamidgeler, der giver bred molekylvægtsproteinseparation med høj opløsning og prøveintegritet. Disse præfabrikerede geler er ideelle til applikationer, hvor proteinintegritet er afgørende. I modsætning til traditionelle Tris-glycin geler, NuPAGE Bis-Tris geler har et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer. Bruge NuPAGE Bis-Tris geler til fremstilling af proteiner til sekventering, massespektrometri og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er vigtig.
Funktioner af NuPAGE Bis-Tris geler:
• Bedre proteinintegritetsoptimeret —prøveforberedelsesproces bevarer dine proteiner
•Bredt udvalg af molekylvægtseparation vælg den rigtige —gel og løbebuffer for at få den optimale adskillelse af dine proteiner
•Hurtigere løbetider får dine —proteiner adskilt på så lidt som 35 minutter
•Længere holdbarhed NuPAGE —Bis-Tris geler kan opbevares i mindst 12 måneder ved stuetemperatur
Vælg det rigtige NuPAGE Bis-Tris gel til din proteinseparation Opnå optimal adskillelse
af dine proteiner ved at vælge den rigtige kombination af gel og løbebuffer. NuPAGE Bis-Tris proteingeler kommer i fire polyacrylamidkoncentrationer: 8%, 10%, 12% og en 4 12–% gradient. Geler kommer i to størrelser: mini (8 cm x 8 cm) eller midi (8,7 cm x 13,3 cm) og enten 1,0 mm (mini- og midi-gel) eller 1,5 mm (kun mini-gel-format) i tykkelsen. NuPAGE Bis-Tris geler kommer også i flere brøndformater.
NuPAGE Bis-Tris geler er formuleret til denaturerende gelelektroforeseapplikationer. For optimal prøveforberedelse skal du bruge NuPAGE LDS prøvebuffer (NP0007) og NuPAGE Prøvereduktionsmiddel (NP0004). Bruge NuPAGE Antioxidant (NP0005) i løbebufferen for at opretholde den reducerede tilstand af proteinerne under løbet og for at tillade maksimal båndskarphed. Gelerne kan køres vha NuPAGE MES SDS Running Buffer (NP0002) for bedre at opløse små proteiner eller NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (NP000102) til at opløse mellemstore til store proteiner.
NuPAGE Bis-Tris Midi geler kan bruges med XCell SureLock Midi Cell gelapparater (WR0100) eller bekvemt med Bio-Rad Criterion Cell ved hjælp af vores adaptere ( WA0999).
Til overførsel af proteiner til en membran kan hurtig semi-tør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Gel Transfer Device (IB21001). Alternativt kan traditionel våd transfer udføres ved hjælp af Bio-Rad Kriteriecelle ved hjælp af NuPAGE Transfer buffer (NP00061).
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Adaptere Ingen adaptere
Gel procent 4 til 12 %
Gel størrelse Midi
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Bis-Tris
Anbefalede applikationer Denaturerende
Prøveindlæsningsvolumen Op til 15μ L
Adskillelsesområde 3,5 til 260 kDa
Adskillelsestype Denaturerende
Wells 26-brønd
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Mængde 10 geler (1 æske)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opbevaringskrav Opbevares ved 4 –25 °C. Må ikke fryses.
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 13 cm
Produktlinje NuPAGE
Til brug med (udstyr) SureLock Tandem Midi Gel Tank
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.