Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-acetat miniproteingeler, 3 til 8 %, 1,0 1,–5 mm
Artikelnummer. 12807562
Skift visning
Wells:
10-brønd
12-brønd
15-brønd
Gel tykkelse:
1,0 mm
1,5 mm
Mængde:
10 geler/æske
2 geler/æske
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Gel tykkelse Mængde Pakningsstørrelse
12807562 12-brønd 1,0 mm 2 geler/æske Hver
12085655 10-brønd 1,0 mm 10 geler/æske -
12673466 10-brønd 1,0 mm 2 geler/æske Hver
12095655 12-brønd 1,0 mm 10 geler/æske -
12005665 15-brønd 1,0 mm 10 geler/æske Pakke med 10
12025665 10-brønd 1,5 mm 10 geler/æske -
12035665 15-brønd 1,5 mm 10 geler/æske Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12807562 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EA03752PK2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    394.00 DKK
    342.65 DKK / Pakke med 2
    Spare 51.35 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Invitrogen NuPAGE Tris-acetat-proteingeler giver fremragende adskillelse af proteiner med stor molekylvægt. De er højtydende polyacrylamidgeler, der simulerer de denaturerende eller native forhold i det traditionelle laemmli-system.
Invitrogen NuPAGE Tris-acetat-proteingeler giver fremragende adskillelse af proteiner med stor molekylvægt. De er højtydende polyacrylamidgeler, der simulerer de denaturerende eller native forhold i det traditionelle laemmli-system. Den unikke bufferformulering opretholder en lav drifts-pH under elektroforese, hvilket resulterer i overlegen opløsning af højmolekylære proteiner sammenlignet med traditionelle Tris-glycin SDS-PAGE geler.
Funktioner af NuPAGE Tris-acetat geler:
• Højopløsningsgeler —tilbyder optimal adskillelse af højmolekylære proteiner
•Bedre proteinintegritetsprøveforberedelsesproces er blevet —optimeret for at hjælpe med at bevare proteiner
•Længere self life —geler kan opbevares i mindst otte måneder
Vælg det rigtige NuPAGE Tris-acetat gel til din proteinseparation Opnå
optimal adskillelse af dine højmolekylære proteiner ved at vælge den rigtige kombination af gel og løbebuffer. NuPAGE Tris-acetat-proteingeler kommer i en polyakrylamidkoncentration på 7 % og en gradient på 3 –8 %. Geler kommer i to størrelser: mini (8 cm x 8 cm) eller midi (8,7 cm x 13,3 cm) og enten 1,0 mm (mini- og midi-gel) eller 1,5 mm (kun mini-gel-format) i tykkelsen. NuPAGE Tris-acetat geler kommer også i flere brøndformater. Mini geler kan køres ved hjælp af vores XCell SureLock Mini-Cell (EI0001) eller Mini Gel Tank (A25977). Midi geler kan køres ved hjælp af vores XCell4 SureLock Midi-Cell (WR01000) eller bekvemt med Bio-Rad Criterion™ Celle ved hjælp af vores adaptere (WA0999).
Kør dine proteiner i naturlig eller denatureret form
NuPAGE Tris-acetat proteingeler indeholder ikke SDS og kan bruges til at adskille proteiner i naturlig eller denatureret form. Til denaturerede proteiner anbefaler vi at bruge NuPAGE LDS prøvebuffer (NP0007) og NuPAGE Tris-acetat SDS Running Buffer (LA0041). For native proteiner anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycin Native Sample Buffer (LC2673) og Novex Tris-Glycin Native Running Buffer (LC2672).
Til overførsel af proteiner til en membran anbefaler vi at bruge NuPAGE Transfer Buffer (NP00061) til traditionel våd transfer ved hjælp af XCell II Blot Module (EI9051) eller Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel procent 3 til 8 %
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1,0 mm
Gel Type Tris-acetat
Anbefalede applikationer Denaturerende, indfødt
Prøveindlæsningsvolumen Op til 20μ L
Adskillelsesområde 40 til 500 kDa
Adskillelsestype Denaturerende, indfødt
Wells 12-brønd
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Mængde 2 geler/æske
Forsendelsestilstand Våd is
Opbevaringskrav Opbevares ved 2 °C til 8 °C. Må ikke fryses.
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Produktlinje NuPAGE
Til brug med (udstyr) XCell SureLock Mini-celle