Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-acetat miniproteingeler, 3 til 8 %, 1,0 1,–5 mm
Artikelnummer. 12085655
Skift visning
Wells:
10-brønd
12-brønd
15-brønd
Gel tykkelse:
1,0 mm
1,5 mm
Mængde:
10 geler/æske
2 geler/æske
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Gel tykkelse Mængde Pakningsstørrelse
12085655 10-brønd 1,0 mm 10 geler/æske -
12673466 10-brønd 1,0 mm 2 geler/æske Hver
12095655 12-brønd 1,0 mm 10 geler/æske -
12807562 12-brønd 1,0 mm 2 geler/æske Hver
12005665 15-brønd 1,0 mm 10 geler/æske Pakke med 10
12025665 10-brønd 1,5 mm 10 geler/æske -
12035665 15-brønd 1,5 mm 10 geler/æske Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12085655 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EA0375BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1828.00 DKK
    1590.65 DKK / Pakke med 10
    Spare 237.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
En æske med 10 geler
Invitrogen NuPAGE Tris-acetat-proteingeler giver fremragende adskillelse af proteiner med stor molekylvægt. De er højtydende polyacrylamidgeler, der simulerer de denaturerende eller native forhold i det traditionelle laemmli-system.
Invitrogen NuPAGE Tris-acetat-proteingeler giver fremragende adskillelse af proteiner med stor molekylvægt. De er højtydende polyacrylamidgeler, der simulerer de denaturerende eller native forhold i det traditionelle laemmli-system. Den unikke bufferformulering opretholder en lav drifts-pH under elektroforese, hvilket resulterer i overlegen opløsning af højmolekylære proteiner sammenlignet med traditionelle Tris-glycin SDS-PAGE geler.
Funktioner af NuPAGE Tris-acetat geler:
• Højopløsningsgeler —tilbyder optimal adskillelse af højmolekylære proteiner
•Bedre proteinintegritetsprøveforberedelsesproces er blevet —optimeret for at hjælpe med at bevare proteiner
•Længere self life —geler kan opbevares i mindst otte måneder
Vælg det rigtige NuPAGE Tris-acetat gel til din proteinseparation Opnå
optimal adskillelse af dine højmolekylære proteiner ved at vælge den rigtige kombination af gel og løbebuffer. NuPAGE Tris-acetat-proteingeler kommer i en polyakrylamidkoncentration på 7 % og en gradient på 3 –8 %. Geler kommer i to størrelser: mini (8 cm x 8 cm) eller midi (8,7 cm x 13,3 cm) og enten 1,0 mm (mini- og midi-gel) eller 1,5 mm (kun mini-gel-format) i tykkelsen. NuPAGE Tris-acetat geler kommer også i flere brøndformater. Mini geler kan køres ved hjælp af vores XCell SureLock Mini-Cell (EI0001) eller Mini Gel Tank (A25977). Midi geler kan køres ved hjælp af vores XCell4 SureLock Midi-Cell (WR01000) eller bekvemt med Bio-Rad Criterion™ Celle ved hjælp af vores adaptere (WA0999).
Kør dine proteiner i naturlig eller denatureret form
NuPAGE Tris-acetat proteingeler indeholder ikke SDS og kan bruges til at adskille proteiner i naturlig eller denatureret form. Til denaturerede proteiner anbefaler vi at bruge NuPAGE LDS prøvebuffer (NP0007) og NuPAGE Tris-acetat SDS Running Buffer (LA0041). For native proteiner anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycin Native Sample Buffer (LC2673) og Novex Tris-Glycin Native Running Buffer (LC2672).
Til overførsel af proteiner til en membran anbefaler vi at bruge NuPAGE Transfer Buffer (NP00061) til traditionel våd transfer ved hjælp af XCell II Blot Module (EI9051) eller Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed (IB21001).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel procent 3 til 8 %
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1,0 mm
Gel Type Tris-acetat
Anbefalede applikationer Denaturerende, indfødt
Prøveindlæsningsvolumen Op til 25μ L
Adskillelsesområde 36 til 500 kDa
Adskillelsestype Denaturerende, indfødt
Wells 10-brønd
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Mængde 10 geler/æske
Forsendelsestilstand Våd is
Opbevaringskrav Opbevares ved 2 °C til 8 °C. Må ikke fryses.
Længde (metrisk) 13 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Produktlinje NuPAGE
Til brug med (udstyr) XCell SureLock Mini-celle