Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-acetat miniproteingeler, 3 til 8 %, 1,0 1,–5 mm
Beskrivelse
Indeholder
En æske med 10 geler
Invitrogen NuPAGE Tris-acetat-proteingeler giver fremragende adskillelse af proteiner med stor molekylvægt. De er højtydende polyacrylamidgeler, der simulerer de denaturerende eller native forhold i det traditionelle laemmli-system. Den unikke bufferformulering opretholder en lav drifts-pH under elektroforese, hvilket resulterer i overlegen opløsning af højmolekylære proteiner sammenlignet med traditionelle Tris-glycin SDS-PAGE geler.
Funktioner af NuPAGE Tris-acetat geler:
• Højopløsningsgeler —tilbyder optimal adskillelse af højmolekylære proteiner
•Bedre proteinintegritetsprøveforberedelsesproces er blevet —optimeret for at hjælpe med at bevare proteiner
•Længere self life —geler kan opbevares i mindst otte måneder
Vælg det rigtige NuPAGE Tris-acetat gel til din proteinseparation Opnå
optimal adskillelse af dine højmolekylære proteiner ved at vælge den rigtige kombination af gel og løbebuffer. NuPAGE Tris-acetat-proteingeler kommer i en polyakrylamidkoncentration på 7 % og en gradient på 3 –8 %. Geler kommer i to størrelser: mini (8 cm x 8 cm) eller midi (8,7 cm x 13,3 cm) og enten 1,0 mm (mini- og midi-gel) eller 1,5 mm (kun mini-gel-format) i tykkelsen. NuPAGE Tris-acetat geler kommer også i flere brøndformater. Mini geler kan køres ved hjælp af vores XCell SureLock Mini-Cell (EI0001) eller Mini Gel Tank (A25977). Midi geler kan køres ved hjælp af vores XCell4 SureLock Midi-Cell (WR01000) eller bekvemt med Bio-Rad Criterion™ Celle ved hjælp af vores adaptere (WA0999).
Kør dine proteiner i naturlig eller denatureret form
NuPAGE Tris-acetat proteingeler indeholder ikke SDS og kan bruges til at adskille proteiner i naturlig eller denatureret form. Til denaturerede proteiner anbefaler vi at bruge NuPAGE LDS prøvebuffer (NP0007) og NuPAGE Tris-acetat SDS Running Buffer (LA0041). For native proteiner anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycin Native Sample Buffer (LC2673) og Novex Tris-Glycin Native Running Buffer (LC2672).
Til overførsel af proteiner til en membran anbefaler vi at bruge NuPAGE Transfer Buffer (NP00061) til traditionel våd transfer ved hjælp af XCell II Blot Module (EI9051) eller Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed (IB21001).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini-celle |
| Gel procent | 3 til 8 % |
| Gel størrelse | Mini |
| Gel tykkelse | 1,5 mm |
| Gel Type | Tris-acetat |
| Anbefalede applikationer | Denaturerende, indfødt |
| Prøveindlæsningsvolumen | Op til 25μ L |
| Adskillelsesområde | 36 til 500 kDa |
| Adskillelsestype | Denaturerende, indfødt |
| Wells | 15-brønd |
| Vis mere |