Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-acetat midi proteingeler, 3 til 8 %, 1,0 mm
Artikelnummer. 10277252
Skift visning
Wells:
12 + 2-brønd
12 + 2-brønd, m/adaptere
20-brønd
20-brønd, m/adaptere
26-brønd
26-brønd, m/adaptere
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Pakningsstørrelse
10277252 26-brønd 1 sæt
10595013 12 + 2-brønd Hver
10154702 12 + 2-brønd, m/adaptere 1 sæt
10184482 20-brønd Hver
10154912 20-brønd, m/adaptere 1 sæt
10729243 26-brønd, m/adaptere 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 10277252 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. WG1603BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2090.00 DKK
    1859.65 DKK / 1 sæt
    Spare 230.35 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Indeholder
En æske med 10 geler
Invitrogen NuPAGE Tris-acetat-proteingeler giver fremragende adskillelse af proteiner med stor molekylvægt. De er højtydende polyacrylamidgeler, der simulerer de denaturerende eller native forhold i det traditionelle laemmli-system.
Invitrogen NuPAGE Tris-acetat-proteingeler giver fremragende adskillelse af proteiner med stor molekylvægt. De er højtydende polyacrylamidgeler, der simulerer de denaturerende eller native forhold i det traditionelle laemmli-system. Den unikke bufferformulering opretholder en lav drifts-pH under elektroforese, hvilket resulterer i overlegen opløsning af højmolekylære proteiner sammenlignet med traditionelle Tris-glycin SDS-PAGE geler.
Funktioner af NuPAGE Tris-acetat geler:
Højopløsningsgeler —tilbyder optimal adskillelse af højmolekylære proteiner
Bedre proteinintegritetsprøveforberedelsesproces er blevet —optimeret for at hjælpe med at bevare proteiner
Længere self life —geler kan opbevares i mindst otte måneder
Vælg det rigtige NuPAGE Tris-acetat gel til din proteinseparation Opnå
optimal adskillelse af dine højmolekylære proteiner ved at vælge den rigtige kombination af gel og løbebuffer. NuPAGE Tris-acetat-proteingeler kommer i en polyakrylamidkoncentration på 7 % og en gradient på 3 –8 %. Geler kommer i to størrelser: mini (8 cm x 8 cm) eller midi (8,7 cm x 13,3 cm) og enten 1,0 mm (mini- og midi-gel) eller 1,5 mm (kun mini-gel-format) i tykkelsen. NuPAGE Tris-acetat geler kommer også i flere brøndformater. Mini geler kan køres ved hjælp af vores XCell SureLock Mini-Cell (EI0001) eller Mini Gel Tank (A25977). Midi geler kan køres ved hjælp af vores XCell4 SureLock Midi-Cell (WR0100) eller bekvemt med Bio-Rad Criterion™ Celle ved hjælp af vores adaptere (WA0999).
Kør dine proteiner i naturlig eller denatureret form
NuPAGE Tris-acetat proteingeler indeholder ikke SDS og kan bruges til at adskille proteiner i naturlig eller denatureret form. Til denaturerede proteiner anbefaler vi at bruge NuPAGE LDS prøvebuffer (NP0007) og NuPAGE Tris-acetat SDS Running Buffer (LA0041). For native proteiner anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycin Native Sample Buffer (LC2673) og Novex Tris-Glycine Native Running Buffer (LC26720.
Til overførsel af proteiner til en membran anbefaler vi at bruge NuPAGE Transfer Buffer (NP00061) til traditionel våd transfer ved hjælp af XCell II Blot Module (EI9051) eller Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed (IB210010).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adaptere Ingen adaptere
Gel procent 3 til 8 %
Gel størrelse Midi
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Tris-acetat
Anbefalede applikationer Denaturerende, indfødt
Prøveindlæsningsvolumen Op til 15μ L
Adskillelsesområde 36 til 500 kDa
Adskillelsestype Denaturerende, indfødt
Wells 26-brønd
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Mængde 10 geler (1 æske)
Forsendelsestilstand Våd is
Opbevaringskrav Opbevares ved 2 °C til 8 °C. Må ikke fryses.
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 13 cm
Produktlinje NuPAGE
Til brug med (udstyr) XCell4 SureLock Midi-Cell