Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Mini Protein Gels, 12%, 1,0 mm
Artikelnummer. 12000176
Skift visning
Wells:
1-brønd
10-brønd
12-brønd
15-brønd
17-brønd
2D-brønd
Mængde:
10 geler/æske
2 geler/æske
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Mængde Pakningsstørrelse
12000176 17-brønd 10 geler/æske -
12080166 1-brønd 10 geler/æske Pakke med 10
12090166 2D-brønd 10 geler/æske Pakke med 10
12817582 10-brønd 2 geler/æske Hver
12050166 10-brønd 10 geler/æske Pakke med 10
12590137 12-brønd 2 geler/æske Pakke med 2
12060166 12-brønd 10 geler/æske Pakke med 10
12070166 15-brønd 10 geler/æske Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12000176 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. NP0349BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1712.00 DKK
    1540.65 DKK / Pakke med 10
    Spare 171.35 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
En æske med 10 geler
NuPAGE™ Novex™ 12% Bis-Tris Gels er præstøbte polyacrylamidgeler designet til at give optimal adskillelse af små til mellemstore proteiner under denaturerende forhold.
NuPAGE™ Novex™ 12% Bis-Tris Gels er præstøbte polyacrylamidgeler designet til at give optimal adskillelse af dine små til mellemstore proteiner under denaturerende forhold. I modsætning til traditionelle Tris-Glycine geler, NuPAGE™ Novex™ Bis-Tris geler har et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer. Bruge NuPAGE™ Novex™ Bis-Tris geler til fremstilling af proteiner til sekventering, massespektrometri og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er vigtig.
Funktioner af NuPAGE Bis-Tris geler:
• Bedre proteinintegritetsoptimeret —prøveforberedelsesproces bevarer dine proteiner
•Bredt udvalg af molekylvægtseparation vælg den rigtige —gel og løbebuffer for at få den optimale adskillelse af dine proteiner
•Hurtigere løbetider får dine —proteiner adskilt på så lidt som 35 minutter
•Længere holdbarhed NuPAGE —Bis-Tris geler kan opbevares i mindst 12 måneder ved stuetemperatur
Vælg det rigtige NuPAGE Bis-Tris gel til din proteinseparation Opnå optimal adskillelse
af dine proteiner ved at vælge den rigtige kombination af gel og løbebuffer. NuPAGE Bis-Tris proteingeler kommer i fire polyacrylamidkoncentrationer: 8%, 10%, 12% og en 4 12–% gradient. Geler kommer i to størrelser: mini (8 cm x 8 cm) eller midi (8,7 cm x 13,3 cm) og enten 1,0 mm (mini- og midi-gel) eller 1,5 mm (kun mini-gel-format) i tykkelsen. NuPAGE Bis-Tris geler kommer også i flere brøndformater.
NuPAGE Bis-Tris geler er formuleret til denaturerende gelelektroforeseapplikationer. For optimal prøveforberedelse skal du bruge NuPAGE LDS prøvebuffer (NP0007) og NuPAGE Prøvereduktionsmiddel (NP0004). Bruge NuPAGE Antioxidant (NP0005) i løbebufferen for at opretholde den reducerede tilstand af proteinerne under løbet og for at tillade maksimal båndskarphed. Gelerne kan køres vha NuPAGE MES SDS Running Buffer (NP0002) for bedre at opløse små proteiner eller NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (NP000102) til at opløse mellemstore til store proteiner.
Til overførsel af proteiner til en membran anbefaler vi at bruge NuPAGE Transfer Buffer (NP00061) til traditionel våd overførsel ved hjælp af Mini Blot Module (B1000) eller XCell II Blot Module (EI9051). Alternativt kan hurtig semi-tør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Gel Transfer Device (IB210010).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel procent 12%
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Bis-Tris
Anbefalede applikationer Denaturerende
Prøveindlæsningsvolumen Op til 15μ L
Adskillelsesområde 3,5 til 80 kDa
Adskillelsestype Denaturerende
Wells 17-brønd
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Mængde 10 geler/æske
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opbevaringskrav Opbevares ved 4 –25 °C. Må ikke fryses.
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Produktlinje NuPAGE
Til brug med (udstyr) Mini Gel Tank