Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Mini Protein Gels, 10%, 1,0 1,–5 mm
Artikelnummer. 10184862
Skift visning
Wells:
1-brønd
10-brønd
12-brønd
15-brønd
2D-brønd
9-brønd
Gel tykkelse:
1,0 mm
1,5 mm
Mængde:
10 geler (1 æske)
2 geler (1 æske)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Gel tykkelse Mængde Pakningsstørrelse
10184862 10-brønd 1,0 mm 10 geler (1 æske) Hver
12807582 10-brønd 1,0 mm 2 geler (1 æske) Hver
10063412 12-brønd 1,0 mm 10 geler (1 æske) Hver
12580137 12-brønd 1,0 mm 2 geler (1 æske) Pakke med 2
10398622 15-brønd 1,0 mm 10 geler (1 æske) Hver
12020156 1-brønd 1,0 mm 10 geler (1 æske) Pakke med 10
12030156 2D-brønd 1,0 mm 10 geler (1 æske) Pakke med 10
12040156 9-brønd 1,0 mm 10 geler (1 æske) Pakke med 10
12050156 10-brønd 1,5 mm 10 geler (1 æske) Pakke med 10
12060156 15-brønd 1,5 mm 10 geler (1 æske) Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10184862 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. NP0301BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1714.00 DKK
    1611.65 DKK / Pakke med 10
    Spare 102.35 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
En æske med 10 geler
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler er præfabrikerede polyacrylamidgeler, der giver bred molekylvægtsproteinseparation med høj opløsning og prøveintegritet. Disse præfabrikerede geler er ideelle til applikationer, hvor proteinintegritet er afgørende.
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler er præfabrikerede polyacrylamidgeler, der giver bred molekylvægtsproteinseparation med høj opløsning og prøveintegritet. Disse præfabrikerede geler er ideelle til applikationer, hvor proteinintegritet er afgørende. I modsætning til traditionelle Tris-glycin geler, NuPAGE Bis-Tris geler har et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer. Bruge NuPAGE Bis-Tris geler til fremstilling af proteiner til sekventering, massespektrometri og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er vigtig.
Funktioner af NuPAGE Bis-Tris geler:
Bedre proteinintegritetsoptimeret —prøveforberedelsesproces bevarer dine proteiner
Bredt udvalg af molekylvægtseparation vælg den rigtige —gel og løbebuffer for at få den optimale adskillelse af dine proteiner
Hurtigere løbetider får dine —proteiner adskilt på så lidt som 35 minutter
Længere holdbarhed NuPAGE —Bis-Tris geler kan opbevares i mindst 12 måneder ved stuetemperatur
Vælg det rigtige NuPAGE Bis-Tris gel til din proteinseparation Opnå optimal adskillelse
af dine proteiner ved at vælge den rigtige kombination af gel og løbebuffer. NuPAGE Bis-Tris proteingeler kommer i fire polyacrylamidkoncentrationer: 8%, 10%, 12% og en 4 12–% gradient. Geler kommer i to størrelser: mini (8 cm x 8 cm) eller midi (8,7 cm x 13,3 cm) og enten 1,0 mm (mini- og midi-gel) eller 1,5 mm (kun mini-gel-format) i tykkelsen. NuPAGE Bis-Tris geler kommer også i flere brøndformater.
NuPAGE Bis-Tris geler er formuleret til denaturerende gelelektroforeseapplikationer. For optimal prøveforberedelse skal du bruge NuPAGE LDS prøvebuffer (NP0007) og NuPAGE Prøvereduktionsmiddel (NP0004). Bruge NuPAGE Antioxidant (NP0005) i løbebufferen for at opretholde den reducerede tilstand af proteinerne under løbet og for at tillade maksimal båndskarphed. Gelerne kan køres vha NuPAGE MES SDS Running Buffer (NP0002) for bedre at opløse små proteiner eller NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (NP000102) til at opløse mellemstore til store proteiner.
Til overførsel af proteiner til en membran anbefaler vi at bruge NuPAGE Transfer Buffer (NP00061) til traditionel våd overførsel ved hjælp af Mini Blot Module (B1000) eller XCell II Blot Module (EI9051). Alternativt kan hurtig semi-tør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Gel Transfer Device (IB210010).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel procent 10%
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1,0 mm
Gel Type Bis-Tris
Anbefalede applikationer Denaturerende
Prøveindlæsningsvolumen Op til 25μ L
Adskillelsesområde 3,5 til 260 kDa
Adskillelsestype Denaturerende
Wells 10-brønd
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Mængde 10 geler (1 æske)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opbevaringskrav Opbevares ved 4 –25 °C. Må ikke fryses.
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Produktlinje NuPAGE
Til brug med (udstyr) Mini Gel Tank