Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Midi Protein Gels, 10%, 1,0 mm
Artikelnummer. p-7237803
Skift visning
Wells:
12 + 2-brønd
12 + 2-brønd, m/adaptere
20-brønd
20-brønd, m/adaptere
26-brønd
26-brønd, m/adaptere
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Pakningsstørrelse
10175162 12 + 2-brønd 1 sæt
10378242 12 + 2-brønd, m/adaptere 1 sæt
10175212 20-brønd Pakke med 10
10388242 20-brønd, m/adaptere 1 sæt
10115312 26-brønd 1 sæt
10277042 26-brønd, m/adaptere 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 10175162 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. WG1201BOX
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Indeholder
En æske med 10 geler
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler er præfabrikerede polyacrylamidgeler, der giver bred molekylvægtsproteinseparation med høj opløsning og prøveintegritet. Disse præfabrikerede geler er ideelle til applikationer, hvor proteinintegritet er afgørende.
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler er præfabrikerede polyacrylamidgeler, der giver bred molekylvægtsproteinseparation med høj opløsning og prøveintegritet. Disse præfabrikerede geler er ideelle til applikationer, hvor proteinintegritet er afgørende. I modsætning til traditionelle Tris-glycin geler, NuPAGE Bis-Tris geler har et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer. Bruge NuPAGE Bis-Tris geler til fremstilling af proteiner til sekventering, massespektrometri og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er vigtig.
Funktioner af NuPAGE Bis-Tris geler:
Bedre proteinintegritetsoptimeret —prøveforberedelsesproces bevarer dine proteiner
Bredt udvalg af molekylvægtseparation vælg den rigtige —gel og løbebuffer for at få den optimale adskillelse af dine proteiner
Hurtigere løbetider får dine —proteiner adskilt på så lidt som 35 minutter
Længere holdbarhed NuPAGE —Bis-Tris geler kan opbevares i mindst 12 måneder ved stuetemperatur
Vælg det rigtige NuPAGE Bis-Tris gel til din proteinseparation Opnå optimal adskillelse
af dine proteiner ved at vælge den rigtige kombination af gel og løbebuffer. NuPAGE Bis-Tris proteingeler kommer i fire polyacrylamidkoncentrationer: 8%, 10%, 12% og en 4 12–% gradient. Geler kommer i to størrelser: mini (8 cm x 8 cm) eller midi (8,7 cm x 13,3 cm) og enten 1,0 mm (mini- og midi-gel) eller 1,5 mm (kun mini-gel-format) i tykkelsen. NuPAGE Bis-Tris geler kommer også i flere brøndformater.
NuPAGE Bis-Tris geler er formuleret til denaturerende gelelektroforeseapplikationer. For optimal prøveforberedelse skal du bruge NuPAGE LDS prøvebuffer (NP0007) og NuPAGE Prøvereduktionsmiddel (NP0004). Bruge NuPAGE Antioxidant (NP0005) i løbebufferen for at opretholde den reducerede tilstand af proteinerne under løbet og for at tillade maksimal båndskarphed. Gelerne kan køres vha NuPAGE MES SDS Running Buffer (NP0002) for bedre at opløse små proteiner eller NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (NP000102) til at opløse mellemstore til store proteiner.
NuPAGE Bis-Tris Midi geler kan bruges sammen med XCell SureLock Midi Cell gel apparater (WR0100) eller bekvemt med Bio-Rad Criterion Cell ved hjælp af vores adaptere (WA0999).
Til overførsel af proteiner til en membran kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed (IB21001). Alternativt kan traditionel våd transfer udføres ved hjælp af Bio-Rad Kriterium Cell ved hjælp af NuPAGE Overførselsbuffer (NP00061).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adaptere Ingen adaptere
Gel procent 10%
Gel størrelse Midi
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Bis-Tris
Anbefalede applikationer Denaturerende
Prøveindlæsningsvolumen Op til 45μ L + 15μ L
Adskillelsesområde 3,5 til 260 kDa
Adskillelsestype Denaturerende
Wells 12 + 2-brønd
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Mængde 10 geler (1 æske)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opbevaringskrav Opbevares ved 4 –25 °C. Må ikke fryses.
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 13 cm
Produktlinje NuPAGE
Til brug med (udstyr) XCell4 SureLock Midi-Cell