Få mere at vide
NUP93 Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Artikelnummer. 18607802 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.02 mL
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18607802 0.02 mL -
18651412 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18607802 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP2948880.02ml
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NUP93 Polyclonal specifically detects NUP93 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigen NUP93
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Fortynding Western Blot 1:500-1:2000
Formulering PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gene Alias KIAA0095Nucleoporin Nup93,93 kDa nucleoporin, MGC21106, nuclear pore complex protein Nup93, nucleoporin 93kDa
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 670-819 of human NUP93 (NP_055484.3). IAERYRAQGISANKFVDSTFYLLLDLITFFDEYHSGHIDRAFDIIERLKLVPLNQESVEERVAAFRNFSDEIRHNLSEVLLATMNILFTQFKRLKGTSPSSSSRPQRVIEDRDSQLRSQARTLITFAGMIPYRTSGDTNARLVQMEVLMN
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.02 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 9688
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.