Få mere at vide
NUP43 Monoclonal Antibody (OTI7G8), TrueMAB™, OriGene
Artikelnummer. 17528053
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
30 μL
100 μL
Pakningsstørrelse:
100µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17528053 30 μL -
17508053 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17528053 Leverandør Origene Technologies Leverandørnr. TA807509S
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Mouse Monoclonal Antibody
NUP43 Monoclonal antibody specifically detects NUP43 in Human samples. It is validated for Western Blot
Tekniske data
Antigen NUP43
Applikationer Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI7G8
Koncentration 1 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Formulering PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene NUP43
Genadgangsnr. Q8NFH3
Gene Alias 2610016K01Rik; 2610529I12Rik; AA409950; bA350J20.1; nucleoporin 43; nucleoporin 43kDa; nucleoporin Nup43; Nup107-160 subcomplex subunit Nup43; Nup43; p42
Værtsarter Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-253 of human NUP43 produced in E.coli.
Oprensningsmetode Affinity chromatography
Mængde 30 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 348995
Målarter Human
Indhold og opbevaring -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1