Få mere at vide
NUP43 Antibody, R&D Systems™
Artikelnummer. 30046557 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
100 μg
Artikelnummer. Mængde
30046557 100 μg
1 options
Artikelnummer. 30046557 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP329504
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NUP43 Polyclonal specifically detects NUP43 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen NUP43
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Formulering Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8
Gene Alias bA350J20.1, FLJ13287, nucleoporin 43kDa, nucleoporin Nup43, Nup107-160 subcomplex subunit Nup43, p42
Værtsarter Rabbit
Immunogen Between 330 and 380
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 348995
Målarter Human, Mouse
Indhold og opbevaring Store at 4°C. Do not freeze.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus