Få mere at vide
Thermo Scientific™ 96 Brønds plade, Sphera Overflade med lav fastgørelse, pakke med 1
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15237905
Mængde:
Tilfælde af 8
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Artikelnummer. 15237905
Brand: Thermo Scientific™ 174927
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farve:Klar; Sterilitet:Steril; Låg:Med låg
Gør dit mest værdifulde arbejde til dit bedste arbejde. Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Mikroplader har en overlegen cellekulturoverflade med demonstreret ydeevne, der løfter stamcelle- og cellekulturforskning. Tilbydes i runde og fladbundede 96-brønds formater.
Væsentlige kvaliteter ved Nunclon Sphera kultur overflade:
Optimering af sfæroiddannelse
  • Tillader celler at vokse i suspension med praktisk talt ingen cellevedhæftning
  • Understøtter mange forskellige celletyper og deres evne til at generere sfæroider
  • Muliggør ensartet, repeterbar cellevækst
Dyrkning af 3D-kræftkulturer
  • Minimerer variabilitet og understøtter den konsekvente dannelse af cancersfæroider, der simulerer 3D-strukturerne af tumorvækst, hvilket giver et bedre modelsystem til at studere tumorcelleprogression og effektivitet af anticancermidler in vitro
Fremme dannelsen af embryoidlegemer (EB)
  • Demonstrerer overlegen kvalitet til embryoid kropsdannelse af pluripotente stamceller med minimal spontan differentiering
  • Resulterende celler i stand til at differentiere til alle tre kimlag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Nunclon Sphera 96F-brøndsplade, kasse med 8
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 400μ l
Type Mikroplade
Mængde Tilfælde af 8
nr. pr. pakke 1
nr. pr. sag 8
Farve Klar
Overfladebehandling Nunclon Sfære-behandlet
Sterilitet Steril
Antal Wells 96
Certificeringer/compliance Fri for animalsk oprindelse; ikke-pyrogen, endotoksin< 0,5 EU/ml; USP biologisk reaktivitetsklasse VI; SAL 10-6 ; ANSI/SBS 1-2004
Array 8 x 12
Produktlinje Nunc
Emballage 1/Pk., 8/Cs.
Well Shape Flad