Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Lav-tilknytningsretter
Artikelnummer. 15297905
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
35 mm
60 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
15297905 60 mm Pakke med 20
15287905 35 mm Pakke med 20
15207915 90 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15297905 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 174944
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har en overlegen cellekulturoverflade med demonstreret ydeevne, der løfter stamcelle- og cellekulturforskning.
Med den super lave cellefastgørelsesoverflade, Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Tallerkener og fade fremmer konsekvent 3D-sfæroider og organoidkultur, og hjælper dig med dannelse af kræftsfæroider og stamcelledifferentiering til sygdomsmodellering og lægemiddelscreening.
Optimeret ydeevne til 3D-cellekultur
  • Tillader celler at vokse i suspension med stort set ingen celletilknytning
  • Understøtter mange forskellige celletyper til at generere sfæroider
  • Fremmer en ensartet dannelse af kræftsfæroider, der simulerer de 3D-strukturer af tumorvækst
  • Demonstrerer overlegen kvalitet for embryoid-kropsdannelse af pluripotente stamceller med minimal spontan differentiering
  • Dokumenteret effektivitet i at understøtte langvarig organoidkultur
Certificeringer/compliance
  • Fri for animalsk oprindelse
  • Ikke-pyrogen: Endotoksin testet (0,5 EU/ml)
  • Biologisk inert: USP biologisk reaktivitetsklasse VI
  • Højt sterilitetsniveau: SAL 10-6, ethylenoxid-gassterilisering
  • Holdbarhed: 4 år fra fremstillingsdato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Nunclon Sphera 60mm skål
Kulturområde 21,5 cm2
Type Skål til cellekultur
Diameter (metrisk) Udvendig 60 mm
Mængde Tilfælde af 20
nr. pr. pakke 5 Pk.
nr. pr. sag 20/Cs.
Overfladebehandling Nunclon Sphera
Sterilitet Steril
Certificeringer/compliance Fri for animalsk oprindelse; ikke-pyrogen, endotoksin< 0,5 EU/ml; USP biologisk reaktivitetsklasse VI; SAL 10 -6
Produktlinje Nunclon Sphera
Well Shape Rund
Vis mere Vis mindre
Holdbarhed
  • 4 år