Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Opvask
Click to view available options
Kulturområde:
1,9 cm²
21,5 cm²
3,8 cm²
56,7 cm²
8,8 cm²
9,6 cm²
Mængde:
Tilfælde af 20
Tilfælde af 7
Unit Size:
Pakke med 20
Pakke med 7
Description
Med den super lave cellefastgørelsesoverflade, Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Tallerkener og fade fremmer konsekvent 3D-sfæroider og organoidkultur, og hjælper dig med dannelse af kræftsfæroider og stamcelledifferentiering til sygdomsmodellering og lægemiddelscreening.
Væsentlige kvaliteter ved Nunclon Sphera kultur overflade:
Optimering af sfæroiddannelse
- Tillader celler at vokse i suspension med praktisk talt ingen cellevedhæftning
- Understøtter mange forskellige celletyper og deres evne til at generere sfæroider
- Muliggør ensartet, repeterbar cellevækst
Dyrkning af 3D-kræftkulturer
- Minimerer variabilitet og understøtter den konsekvente dannelse af cancersfæroider, der simulerer 3D-strukturerne af tumorvækst, hvilket giver et bedre modelsystem til at studere tumorcelleprogression og effektivitet af anticancermidler in vitro
Fremme dannelsen af embryoidlegemer (EB)
- Demonstrerer overlegen kvalitet til embryoid kropsdannelse af pluripotente stamceller med minimal spontan differentiering
- Resulterende celler i stand til at differentiere til alle tre kimlag
Specifications
Specifications
| Oversigt | Nunclon Sphera 6-brønds plade, etui med 7 |
| Kulturområde | 9,6 cm² |
| Type | Multiwell Plade |
| Mængde | Tilfælde af 7 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| nr. pr. sag | 7 |
| Overfladebehandling | Nunclon Sphera |
| Sterilitet | Steril |
| Antal Wells | 6 |
| Certificeringer/compliance | Fri for animalsk oprindelse; ikke-pyrogen, endotoksin< 0,5 EU/ml; USP biologisk reaktivitetsklasse VI; SAL 10 -6 |
Holdbarhed
- 4 år