Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Opvask
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15267905
Kulturområde:
1,9 cm²
21,5 cm²
3,8 cm²
56,7 cm²
8,8 cm²
9,6 cm²
Mængde:
Tilfælde af 20
Tilfælde af 7
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 7
Artikelnummer. 15267905
Brand: Thermo Scientific™ 174931
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har en overlegen cellekulturoverflade med demonstreret ydeevne, der løfter stamcelle- og cellekulturforskning.
Med den super lave cellefastgørelsesoverflade, Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Tallerkener og fade fremmer konsekvent 3D-sfæroider og organoidkultur, og hjælper dig med dannelse af kræftsfæroider og stamcelledifferentiering til sygdomsmodellering og lægemiddelscreening.
Væsentlige kvaliteter ved Nunclon Sphera kultur overflade:
Optimering af sfæroiddannelse
  • Tillader celler at vokse i suspension med praktisk talt ingen cellevedhæftning
  • Understøtter mange forskellige celletyper og deres evne til at generere sfæroider
  • Muliggør ensartet, repeterbar cellevækst
Dyrkning af 3D-kræftkulturer
  • Minimerer variabilitet og understøtter den konsekvente dannelse af cancersfæroider, der simulerer 3D-strukturerne af tumorvækst, hvilket giver et bedre modelsystem til at studere tumorcelleprogression og effektivitet af anticancermidler in vitro
Fremme dannelsen af embryoidlegemer (EB)
  • Demonstrerer overlegen kvalitet til embryoid kropsdannelse af pluripotente stamceller med minimal spontan differentiering
  • Resulterende celler i stand til at differentiere til alle tre kimlag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Nunclon Sphera 12-brønds plade, etui med 7
Kulturområde 3,8 cm²
Type Multiwell Plade
Mængde Tilfælde af 7
nr. pr. pakke 1
nr. pr. sag 7
Overfladebehandling Nunclon Sphera
Sterilitet Steril
Antal Wells 12
Certificeringer/compliance Fri for animalsk oprindelse; ikke-pyrogen, endotoksin< 0,5 EU/ml; USP biologisk reaktivitetsklasse VI; SAL 10 -6
Holdbarhed
  • 4 år