Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ 96-Nå, Nunclon Sfærebehandlet, U-formet-bund mikroplade
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15396123
Skift visning
Mængde:
1/Pk., 8/Cs.
5/Pk., 50/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15396123 5/Pk., 50/Cs. Pakke med 50
15227905 1/Pk., 8/Cs. Pakke med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15396123 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 174929
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11430.00 DKK
    7925.49 DKK / Pakke med 50
    Spare 3504.51 DKK
    30% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Farve: Klar; Sterilitet: Steril; Låg: Med låg
Gør dit mest værdifulde arbejde til dit bedste arbejde. Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ MIcroplates har en overlegen cellekulturoverflade med demonstreret ydeevne, der løfter stamcelle- og cellekulturforskning. Tilbydes i enkelt- eller flerfadsformater.
Væsentlige kvaliteter ved Nunclon Sphera kultur overflade:
Optimering af sfæroiddannelse
  • Tillader celler at vokse i suspension med praktisk talt ingen cellevedhæftning
  • Understøtter mange forskellige celletyper og deres evne til at generere sfæroider
  • Muliggør ensartet, repeterbar cellevækst
Dyrkning af 3D-kræftkulturer
  • Minimerer variabilitet og understøtter den konsekvente dannelse af cancersfæroider, der simulerer 3D-strukturerne af tumorvækst, hvilket giver et bedre modelsystem til at studere tumorcelleprogression og effektivitet af anticancermidler in vitro
Fremme dannelsen af embryoidlegemer (EB)
  • Demonstrerer overlegen kvalitet til embryoid kropsdannelse af pluripotente stamceller med minimal spontan differentiering
  • Resulterende celler i stand til at differentiere til alle tre kimlag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Nunclon Sphera 96U-brøndsplade, bulkpakke, kasse med 50 stk
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 300μ L
Type Mikroplade
Mængde 5/Pk., 50/Cs.
Farve Klar
Overfladebehandling Nunclon Sfære-behandlet
Sterilitet Steril
Antal Wells 96
Certificeringer/compliance Fri for animalsk oprindelse; ikke-pyrogen, endotoksin< 0,5 EU/ml; USP biologisk reaktivitetsklasse VI; SAL 10-6 ; ANSI/SBS 1-2004
Array 8 x 12
Produktlinje Nunc
Emballage 5/Pk., 50/Cs.
Well Shape U