Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hvid plade med 384 brønde, optisk klar polymerbund, pakke med 10 stk
Mængde:
Tilfælde af 30
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Nunc 384-brønds optiske bundplader er ideelle til mikroskopiske applikationer. De hvide mikroplader anbefales til luminescensmålinger; med maksimal refleksion og minimal autoluminescens.
Afrundede firkantede brønde giver maksimal adgang for dispensere og læsere.
- Poly-D-Lysine og Collagen coating er ideel til celler med lav vedhæftning eller —vækst, den ensartede coating skaber en positiv ladning på overfladen, der sikrer cellevedhæftning, vækst og differentiering.
- Cellekultur behandlet: De Nunclon Delta-cellekulturbehandlet overflade er en hydrofil overflade, der fremmer cellevedhæftning og -vækst
- Ubehandlet polystyren er hydrofobt og er velegnet til vækst af suspensionskulturer, der kan formere sig og vokse uden vedhæftning og er ideel til at tilføje belægning i dit eget laboratorium
- Overdel af polystyren med enten #1.5 dækglas eller polystyrenbund
- Arbejdsvolumen: 10 til 120 μL
- Tilpasset stregkodning er tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Tilpasset stregkodning tilgængelig |
| Certificeringer/compliance | Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Låg | Med låg |
| Array | 16 x 24 |
| Emballage | 10 Pk., 30 Sager |
| Produktlinje | Nunc |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Optisk polymerbase |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 120μ L |
| Vis mere |