Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Lodrette mikropladeopbevaringsstativer
Artikelnummer. p-4520830
Farve:
Neutral
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10327812
Brand: Thermo Scientific™ 367002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og transporter prøver i mikroplader, dybbrøndsplader og kryobankstativer sikkert og bekvemt vha. Thermo Scientific™ Nunc™ Lodrette mikropladeopbevaringsstativer.
Opbevar og transporter prøver i mikroplader, dybbrøndsplader og kryobankstativer sikkert og bekvemt vha. Thermo Scientific™ Nunc™ Lodrette mikropladeopbevaringsstativer. Disse autoklaverbare aluminiumsstativer er ideelle til lagring af genombibliotek, DNA- og RNA-biblioteker, lagring af forbindelser til screening med høj kapacitet.
Funktioner:
  • Justerbare hylder passer til ethvert tallerken- eller rørstativ
  • Lodret design optimerer plads i kumme og opretstående frysere
  • Holdeclips holder pladerne sikkert på plads
  • Håndtag på toppen for nem transport
  • Justeringsstang på forsiden sikrer pladerne og giver mulighed for stregkodeaflæsning
Plads til:
  • 18 lavprofil mikroplader
  • 10 standardhøjde mikroplader
  • (6) 1 ml dybe brønde plader
  • (5) 2 ml dybe brønde plader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Lodret mikropladestativ
Oversigt Nunc opbevaringsstativ til mikroplader, lodret design med justerbare hylder
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Neutral
Holder Mikroplader
Materiale Aluminium
Form Rektangulær
nr. pr. sag 1
nr. pr. pakke 1
Længde (metrisk) 13.5 cm
Længde (engelsk) 5,31 tommer
Bredde (metrisk) 9.5 cm
Bredde (engelsk) 3,74 tommer.
Vis mere Vis mindre
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.