Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal Tri-coded Tubes
Descripción
Use the automation friendly Thermo Scientific™ Nunc™ Universal Tri-coded Tubes to improve the efficiency and throughput of your sample storage workflow. Tubes are molded from medical grade resins and feature a permanent, high contrast 2D, 1D linear and human readable barcode. Tri-coded tubes come sterile and offered in both racked and bulk formats. The 2D screwtop tubes meet a range of manual and automated long term storage needs and can be used in combination with Thermo Scientific barcode readers, arrayers and capping equipment.
Skalerbar
- Rør og rack er ideelle til både lav- og højkapacitetsbrug
- Feature graduationer og hvid plet til manuel markering
- Kan bruges i traditionelle kryoopbevaringsbokse lavet til 10 x 10 arrays
- Eksterne gevind begrænser forurening
- Automatiserings-pickable i Universal Latch Rack
Innovativt universaldækseldesign
- Enkeltstykskonstruktion med indstøbt pakning
- Kan ikke strammes for meget manuelt eller med automatiserede caping-værktøjer
- Termoplastisk elastomerpakningsmateriale er kompatibelt med opbevaring ved stuetemperatur ned til dampfasen af flydende nitrogen
Sikker sporing
- Permanent forbundet, unik 2D-stregkode laserætset på rørets bund for sikkert at identificere og spore prøver
- 2D-stregkodelæsere scanner øjeblikkeligt hver rørs 2D-stregkode, registrerer røret i enhver applikation eller database, eller integreres via flere eksportmuligheder
- Scan røret for at få adgang til prøveinformation og identificere indholdet
- Rør med 1D (lineær) stregkode og menneskelæsbar på den side, der matcher 2D-stregkoden i bunden af røret
Streng kvalitetskontrol
- Hver 2D-stregkodede opbevaringstube scannes for at sikre læsbarhed
- Stregoder kontrolleres mod databasen med tidligere tildelte koder for at forhindre dubletter
- Hver tube har et sterilitetsgarantiniveau på 106 og er lavet med klasse VI medicinske harpikser
Especificaciones
Especificaciones
| Lukningsfarve | Klar |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 1.8 mL |
| Bund form | Flad |
| Materiale | Polypropylen |
| Trådstil | Udseende |
| Emballage | 10 poser med 48 rør |
| Stil | Volumen |
| Stregkode | 1D/2D/HR |
| Sterilitet | Steril |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.