Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal tri-kodede rør
Artikelnummer. 31935695
Skift visning
Trådstil:
Indvendig
Udseende
Emballage:
10 poser af 48
10 poser med 24 i hver
10 poser med 48 rør
10 stativer med 48 i hver
Bulk, 10 poser med 48 rør
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Orange
Rød
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstil Emballage Lukningsfarve
31935695 Indvendig 10 poser af 48 Grøn
30052890 Udseende 10 poser af 48 Klar
30052891 Udseende 10 stativer med 48 i hver Klar
30485123 Indvendig 10 poser af 48 Klar
30485122 Udseende 10 poser med 24 i hver Klar
31935624 Indvendig Bulk, 10 poser med 48 rør Rød
31935639 Indvendig 10 poser af 48 Orange
31935606 Indvendig 10 poser af 48 Gul
31935554 Indvendig 10 poser af 48 Lilla
31935577 Indvendig 10 poser med 48 rør Blå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 31935695 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 374516GRNWP1D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8939.58 DKK
    6719.59 DKK / Pakke med 480
    Spare 2219.99 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Brug den automatiseringsvenlige Thermo Scientific™ Nunc™ Universal tri-kodede rør til sikker opbevaring og sporing af dyrebare prøver.
Brug de automationsvenlige Thermo Scientific™ Nunc™ Universal Tri-coded Tubes til at forbedre effektiviteten og gennemstrømningen af din prøvelagringsarbejdsgang. Rørene er støbt af medicinske harpikser og har en permanent, højkontrast 2D, 1D lineær og menneskelæselig stregkode. Tri-kodede rør leveres sterile og tilbydes både i rack- og bulk-formater. De 2D skruetop-rør opfylder en række manuelle og automatiserede langtidsopbevaringsbehov og kan bruges i kombination med Thermo Scientific stregkodelæsere, arrayere og kondenseringsudstyr.
Skalerbar
  • Rør og rack er ideelle til både lav- og højkapacitetsbrug
  • Feature graduationer og hvid plet til manuel markering
  • Kan bruges i traditionelle kryoopbevaringskasser lavet til 10x10 arrays
  • Eksterne gevind begrænser forurening
  • Automatiserings-pickable i Universal Latch Rack
Innovativt universaldækseldesign
  • Enkeltstykskonstruktion med indstøbt pakning
  • Kan ikke strammes for meget manuelt eller med automatiserede caping-værktøjer
  • Termoplastisk elastomerpakningsmateriale er kompatibelt med opbevaring ved stuetemperatur ned til dampfasen af flydende nitrogen
Sikker sporing
  • Permanent forbundet, unik 2D-stregkode laserætset på rørets bund for sikkert at identificere og spore prøver
  • 2D-stregkodelæsere scanner øjeblikkeligt hver rørs 2D-stregkode, registrerer røret i enhver applikation eller database, eller integreres via flere eksportmuligheder
  • Scan røret for at få adgang til prøveinformation og identificere indholdet
  • Rør med 1D (lineær) stregkode og menneskelæsbar på den side, der matcher 2D-stregkoden i bunden af røret
Streng kvalitetskontrol
  • Hver 2D-stregkodede opbevaringstube scannes for at sikre læsbarhed
  • Stregoder kontrolleres mod databasen med tidligere tildelte koder for at forhindre dubletter
  • Hver tube har et sterilitetsgarantiniveau på 106 og er lavet med klasse VI medicinske harpikser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Grøn
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Bund form Flad
Materiale Polypropylen
Trådstil Indvendig
Emballage 10 poser af 48
Stregkode 1D/2D/HR-koder
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Produkttype Reagensglas til kryogen opbevaring