Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal tri-kodede rør
Beskrivelse
Brug den automatiseringsvenlige Thermo Scientific™ Nunc™ Universelle tri-kodede rør til at forbedre effektiviteten og gennemløbet af din prøveopbevaringsworkflow. Rørene er støbt af harpikser af medicinsk kvalitet og har en permanent, højkontrast 2D, 1D lineær og menneskelig læsbar stregkode. Tri-kodede rør kommer sterile og tilbydes i både rack- og bulkformater. 2D skruetoprørene opfylder en række manuelle og automatiserede langtidsopbevaringsbehov og kan bruges i kombination med Thermo Scientific stregkodelæsere, arrayers og afdækningsudstyr.
Brug den automatiseringsvenlige Thermo Scientific™ Nunc™ Universelle tri-kodede rør til at forbedre effektiviteten og gennemløbet af din prøveopbevaringsworkflow. Rørene er støbt af harpikser af medicinsk kvalitet og har en permanent, højkontrast 2D, 1D lineær og menneskelig læsbar stregkode. Tri-kodede rør kommer sterile og tilbydes i både rack- og bulkformater. 2D skruetoprørene opfylder en række manuelle og automatiserede langtidsopbevaringsbehov og kan bruges i kombination med Thermo Scientific stregkodelæsere, arrayers og afdækningsudstyr.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Universalrør med udvendigt gevind |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 1.8 mL |
| Bund form | Flad |
| Materiale | Plast |
| Trådstil | Udseende |
| nr. pr. sag | Sag på 480 |
| nr. pr. pakke | 10 poser á 48 stk |
| Emballage | Bulk |
| Form | Cylindrisk |
| Vis mere |