Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal- og transportbeholdere med hætter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11351645
Skift visning
Materiale:
Polystyren
Polystyren (High Impact)
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Mærke:
Ingen etiket
Mærket
Inkluderer:
Ingen ske
Ske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Pakke med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Sterilitet Mærke Inkluderer Pakningsstørrelse
11351645 Polystyren Steril Ingen etiket Ingen ske Pakke med 300
10779081 Polystyren Steril Mærket Ske Pakke med 300
10315951 Polystyren Ikke steril Mærket Ingen ske Pakke med 300
12674980 Polystyren Ikke steril Mærket Ingen ske Pakke med 50
10504451 Polystyren Steril Mærket Ingen ske Pakke med 300
12661330 Polystyren Steril Mærket Ingen ske Pakke med 50
10356041 Polystyren (High Impact) Ikke steril Ingen etiket Ingen ske Pakke med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11351645 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 364238
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opbevar og transporter blod, urin, afføring og andre prøver sikkert ved hjælp af disse universal- og transportbeholdere med låg.
Opbevar og transporter sikkert blod, urin, fækale og andre prøver ved hjælp af Thermo Scientific™ Nunc™ Universal- og transportbeholdere med hætter. Disse beholdere er designet med indre og ydre beholdere med høj mekanisk styrke. Hætter er designet til at undgå, at dråber klæber til overfladen, hvilket reducerer risikoen for aerosoler. Nunc Labware Produkterne er lavet af harpikser med høj renhed og støbt ved hjælp af vores avancerede processer. Plast labware er et sikrere alternativ til glas uden at ofre nøjagtigheden.
Funktioner:
Universalbeholdere
  • Arbejdsvolumen: 25 ml
  • Yderkasse fås i transparent eller uigennemsigtigt materiale
  • Fremstillet af polystyren med polyethylenhætter (undtagen 374799, som har polystyrenhus med polyethylen, slagfast polystyren og polystyren med lav densitet)
  • Fås sterilt eller usterilt og med eller uden ske til håndtering af faste og halvfaste prøver
  • Nogle fås med skriveområde
  • Maks. RCF testet: 4000
Transport container
  • Polypropylen med polyethylenhætte eller slagfast polystyren med polyethylen
  • 374799 består af en universal beholder med skriveområde og ske i en kompakt transportbeholder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Universal beholder
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Certificeringer/compliance Transport og universalbeholdere har bestået 95 kPa-testen beskrevet i UN-emballageinstruktioner 602/650 til transport af smitsomme stoffer og diagnostiske prøver.
Lukningsmateriale Polyethylen
Farve Klar
Oversigt 25 ml universalbeholder
Inkluderer Ingen ske
Mærke Ingen etiket
RCF-vurdering 4000 x g
Mængde 50/Pk., 300/Cs.