Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal- og transportbeholdere med hætter
Descripción
Opbevar og transporter sikkert blod, urin, fækale og andre prøver ved hjælp af Thermo Scientific™ Nunc™ Universal- og transportbeholdere med hætter. Disse beholdere er designet med indre og ydre beholdere med høj mekanisk styrke. Hætter er designet til at undgå, at dråber klæber til overfladen, hvilket reducerer risikoen for aerosoler. Nunc Labware Produkterne er lavet af harpikser med høj renhed og støbt ved hjælp af vores avancerede processer. Plast labware er et sikrere alternativ til glas uden at ofre nøjagtigheden.
Features:
Universal Containers
- Working volume: 25mL
- Outer case available in transparent or opaque material
- Made of polystyrene with polyethylene caps (except 374799 which has polystyrene body with polyethylene, high-impact polystyrene and low density polystyrene)
- Available sterile or nonsterile, and with or without a spoon for handling of solid and semi-solid samples
- Some available with writing area
- Max. RCF tested: 4000
Transport Container
- Polypropylene with polyethylene cap or high-impact polystyrene with polyethylene
- 374799 is comprised of a universal container with writing area and spoon in a compact transport container
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttype | Universal Container with Spoon |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Certificeringer/compliance | Transport and Universal Containers have passed the 95 kPa test described in UN packaging instructions 602/650 for transport of infectious substances and diagnostic specimens. Universal containers are CE marked. |
| Lukningsmateriale | Polyethylene |
| Farve | Clear |
| Oversigt | W/spoon; Sterile; PS; Writing area |
| Inkluderer | Ske |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.