Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal- og transportbeholdere med hætter
Beskrivelse
Opbevar og transporter sikkert blod, urin, fækale og andre prøver ved hjælp af Thermo Scientific™ Nunc™ Universal- og transportbeholdere med hætter. Disse beholdere er designet med indre og ydre beholdere med høj mekanisk styrke. Hætter er designet til at undgå, at dråber klæber til overfladen, hvilket reducerer risikoen for aerosoler. Nunc Labware Produkterne er lavet af harpikser med høj renhed og støbt ved hjælp af vores avancerede processer. Plast labware er et sikrere alternativ til glas uden at ofre nøjagtigheden.
Funktioner:
Universalbeholdere
- Arbejdsvolumen: 25 ml
- Yderkasse fås i transparent eller uigennemsigtigt materiale
- Fremstillet af polystyren med polyethylenhætter (undtagen 374799, som har polystyrenhus med polyethylen, slagfast polystyren og polystyren med lav densitet)
- Fås sterilt eller usterilt og med eller uden ske til håndtering af faste og halvfaste prøver
- Nogle fås med skriveområde
- Maks. RCF testet: 4000
Transport container
- Polypropylen med polyethylenhætte eller slagfast polystyren med polyethylen
- 374799 består af en universal beholder med skriveområde og ske i en kompakt transportbeholder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Transport container |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Polystyren (High Impact) |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Certificeringer/compliance | Transport og universalbeholdere har bestået 95 kPa-testen beskrevet i FN's emballageinstruktion 602/650 til transport af smitsomme stoffer og diagnostiske prøver. Universalbeholdere er CE-mærkede. |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Farve | Uigennemsigtig |
| Oversigt | Uden ske; Ikke-steril; HØFTER m/PE hætte |
| Inkluderer | uden ske |
| Vis mere |