Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal låsestativ til kryogenrør
Holder:
1 til 2 ml kryogene rør
2 mL kryogene rør
3,6 til 5 ml kryogenrør
5 ml kryogene rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Opbevar rør til automatiseret plukning/placering, væskehåndtering og andre højkapacitetsapplikationer ved hjælp af Thermo Scientific™ Nunc™ Universal låsestativ til kryogenrør. Har et gennemsigtigt dæksel med muligheder for rør i flere størrelser.
- Ikke-steril
Bestillingsoplysninger:
Tilfælde af 10
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Til brug med (udstyr) | Til 2mL Cryobank, ikke-steril |
| Holder | 2 mL kryogene rør |
| Mængde | 10/pk., 10/cs. |
| Type | Kryogen røropbevaringsstativ (med lås) |