Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal låsestativ til kryogenrør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12556528
Holder:
1 til 2 ml kryogene rør
2 mL kryogene rør
3,6 til 5 ml kryogenrør
5 ml kryogene rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12556528
Brand: Thermo Scientific™ 331828
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar rør til automatiseret plukning/placering, væskehåndtering og andre applikationer med høj kapacitet ved hjælp af Nunc Universal låsestativ til kryogenrør.
Opbevar rør til automatiseret plukning/placering, væskehåndtering og andre højkapacitetsapplikationer ved hjælp af Thermo Scientific™ Nunc™ Universal låsestativ til kryogenrør. Har et gennemsigtigt dæksel med muligheder for rør i flere størrelser.
  • Ikke-steril
Bestillingsoplysninger:
Tilfælde af 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Til brug med (udstyr) Til 3,6-5 ml standard kryorør, ikke-sterile
Holder 3,6 til 5 ml kryogenrør
Mængde 10/pk., 10/cs.
Type Kryogen røropbevaringsstativ (med lås)