Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Transport containere
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10623262
Skift visning
Inkluderer:
Centrifugerør med prop
Skumindsats
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
10623262 Centrifugerør med prop Pakke med 400
10305951 Skumindsats Pakke med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10623262 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 333510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2700.00 DKK
    2059.23 DKK / Pakke med 400
    Spare 640.77 DKK
    23% Slukket
På lager
Transporter 10-11mL centrifugerør sikkert med Thermo Scientific™ Nunc™ Transport containere.
Transporter 10-11mL centrifugerør sikkert med Thermo Scientific™ Nunc™ Transport containere. Nunc Labware Produkterne er lavet af harpikser med høj renhed og støbt ved hjælp af vores avancerede processer. Plast labware er et sikrere alternativ til glas uden at ofre nøjagtigheden.
  • Beholdere lavet af slagfast polystyren, polyethylen eller polypropylen
  • Hætter lavet af polyethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Transport container
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 10 ml til 11 ml
Lukningsmateriale Polyethylen
Oversigt Gennemsigtig polypropylen beholder
Til brug med (applikation) Transport af 10 til 11mL centrifugerør
Inkluderer Centrifugerør med prop