Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Transport containere
Artikelnummer. 10305951
Inkluderer:
Centrifugerør holdt af prop
Skumindsats
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
Artikelnummer. 10305951
Brand: Thermo Scientific™ 362820
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Transporter 10-11mL centrifugerør sikkert med Thermo Scientific™ Nunc™ Transport containere.
Transporter 10-11mL centrifugerør sikkert med Thermo Scientific™ Nunc™ Transport containere. Nunc Labware Produkterne er lavet af harpikser med høj renhed og støbt ved hjælp af vores avancerede processer. Plast labware er et sikrere alternativ til glas uden at ofre nøjagtigheden.
  • Beholdere lavet af slagfast polystyren, polyethylen eller polypropylen
  • Hætter lavet af polyethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Transport container
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 10 ml til 11 ml
Certificeringer/compliance Transport og universalbeholdere overholder 95 kPascal-testen beskrevet i UN Packaging Instructions 602/650 for transport af infektiøse stoffer og diagnostiske prøver (undtagen kat.nr. 333510, 333511 og 369740)
Lukningsmateriale Polyethylen
Oversigt Gennemsigtig polypropylen beholder
Til brug med (applikation) Transport af 10 til 11mL centrifugerør
Inkluderer Skumindsats