Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™ Dækglas
Artikelnummer. 10746852
Skift visning
Dimensioner (LxB):
10.5 x 22 mm
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
22 x 60 mm
24 x 30 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (LxB) unitSize
10746852 24 x 30 mm Pakke med 500
10418332 10.5 x 22 mm Pakke med 500
10374321 22 x 60 mm Pakke med 500
10252961 13 mm Pakke med 500
10459311 15 mm Pakke med 500
10672202 22 mm Pakke med 500
10130631 25 mm Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10746852 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 150067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6375.00 DKK
    4485.60 DKK / Pakke med 500
    Spare 1889.40 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Øg cellevedhæftningen med den hydrofile overflade af disse dækglas. Vævskulturbehandlet og fås i en række former og størrelser.
Forbedre cellevedhæftning og vækst på dækglas med det alsidige Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™ Dækglas. Disse cell-culture behandlede dækglas fås i en række former og størrelser. Det proprietære polyestermateriale er meget modstandsdygtigt over for opløsningsmidler (f.eks. xylen, acetone, eddikesyre) og har en meget lav gaspermeabilitet. Velegnet til cytofarvning, montering, indlejring eller scintillationstælling. Anbefales ikke til fasekontrastmikroskopi eller teknikker, der involverer fluorescerende pletter.
  • Overfladebehandling på den ene side for optimal cellevedhæftning og vækst
  • Dækglas splintres ikke, når de skæres med skalpel eller mikrotom
  • Strålingssteriliseret
  • 0,2 mm tykkelse
  • Autofluorescerende i området 380 til 545 nm
  • Sikker og nem at håndtere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Thermanox Dækglas af plast
Farve Clear
Kulturområde 720 mm²
Oversigt Rektangulær
Overfladebehandling Cellekultur på 1 side
Materiale Polyester
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
Til brug med (applikation) Autofluorescerende i området fra 380 nm til 545 nm
Emballage Dækglas er pakket med cellekultursiden mod etiketten
nr. pr. sag 500/Cs.
nr. pr. pakke 50 Pk.
Dimensioner (LxB) 24 x 30 mm
Sterilitet Steril
Mængde 50 Pk.
Show More Show Less
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.