Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™ Dækglas
Beskrivelse
Forbedre cellevedhæftning og vækst på dækglas med det alsidige Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™ Dækglas. Disse cell-culture behandlede dækglas fås i en række former og størrelser. Det proprietære polyestermateriale er meget modstandsdygtigt over for opløsningsmidler (f.eks. xylen, acetone, eddikesyre) og har en meget lav gaspermeabilitet. Velegnet til cytofarvning, montering, indlejring eller scintillationstælling. Anbefales ikke til fasekontrastmikroskopi eller teknikker, der involverer fluorescerende pletter.
- Overfladebehandling på den ene side for optimal cellevedhæftning og vækst
- Dækglas splintres ikke, når de skæres med skalpel eller mikrotom
- Strålingssteriliseret
- 0,2 mm tykkelse
- Autofluorescerende i området 380 til 545 nm
- Sikker og nem at håndtere
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Thermanox Dækglas af plast |
| Farve | Klar |
| Oversigt | Rund |
| Overfladebehandling | Cellekultur på 1 side |
| Materiale | Plast |
| Tykkelse (metrisk) | 0.2 mm |
| Til brug med (applikation) | Autofluorescerende i området fra 380 nm til 545 nm |
| Diameter (metrisk) | 15 mm |
| Emballage | Dækglas er pakket med cellekultursiden mod etiketten |
| nr. pr. sag | 500 |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.