Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™ Dækglas
Artikelnummer. 10374321
Oversigt:
Rektangulær
Rund
Dimensioner (LxB):
10.5 x 22 mm
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
22 x 60 mm
24 x 30 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 10374321
Brand: Thermo Scientific™ 174942
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Øg cellevedhæftningen med den hydrofile overflade af disse dækglas. Vævskulturbehandlet og fås i en række former og størrelser.
Forbedre cellevedhæftning og vækst på dækglas med det alsidige Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™ Dækglas. Disse cell-culture behandlede dækglas fås i en række former og størrelser. Det proprietære polyestermateriale er meget modstandsdygtigt over for opløsningsmidler (f.eks. xylen, acetone, eddikesyre) og har en meget lav gaspermeabilitet. Velegnet til cytofarvning, montering, indlejring eller scintillationstælling. Anbefales ikke til fasekontrastmikroskopi eller teknikker, der involverer fluorescerende pletter.
  • Overfladebehandling på den ene side for optimal cellevedhæftning og vækst
  • Dækglas splintres ikke, når de skæres med skalpel eller mikrotom
  • Strålingssteriliseret
  • 0,2 mm tykkelse
  • Autofluorescerende i området 380 til 545 nm
  • Sikker og nem at håndtere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Thermanox Dækglas af plast
Wells 4
Farve Klar
Oversigt Rektangulær
Overfladebehandling Cellekultur på 1 side
Materiale Plast
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
Til brug med (applikation) Autofluorescerende i området fra 380 nm til 545 nm
Til brug med (udstyr) 4-brønds rektangulære multibrøndsplader 167063 & 267061
Emballage Dækglas er pakket med cellekultursiden mod etiketten
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 50
Dimensioner (LxB) 22 x 60 mm
Sterilitet Steril
Show More Show Less
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.