Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™ Dækglas
Beskrivelse
Forbedre cellevedhæftning og vækst på dækglas med det alsidige Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™ Dækglas. Disse cell-culture behandlede dækglas fås i en række former og størrelser. Det proprietære polyestermateriale er meget modstandsdygtigt over for opløsningsmidler (f.eks. xylen, acetone, eddikesyre) og har en meget lav gaspermeabilitet. Velegnet til cytofarvning, montering, indlejring eller scintillationstælling. Anbefales ikke til fasekontrastmikroskopi eller teknikker, der involverer fluorescerende pletter.
- Cellekulturbehandlet på den ene side for optimal celletilknytning og vækst. Den behandlede side vender mod emballageetiketten
- Modstandsdygtig over for almindeligt anvendte opløsningsmidler (xylen, acetone, eddikesyre) i de fleste farvningsteknikker med almindelige monterings- og indlejringsmaterialer
- Kan bruges sammen med amylacetat til EM præparater
- Velegnet til brug i scintillationsoptælling
- Bøjede med tang og kan klippes med saks, skalpel eller mikrotom
- Flamm ikke for at sterilisere
- Håndter ikke med gummihandsker for at undgå giftige rester på dæksedlerne
- Autofluorescerende i området 380 nm til 545 nm, ikke anbefalet til fluorescensfarvninger
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Thermanox Dækglas af plast |
| Wells | 24 |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 132 mm² |
| Oversigt | Rund |
| Overfladebehandling | Cellekultur på 1 side |
| Materiale | Plast |
| Tykkelse (metrisk) | 0.2 mm |
| Til brug med (applikation) | Autofluorescerende i området fra 380 nm til 545 nm |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Mehr anzeigen |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.