Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Opbevaringshætteglas med hætter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10694022
Skift visning
Volumen (metrisk) Virker:
0,5 ml
2,0 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Virker Pakningsstørrelse
10694022 0,5 ml Pakke med 500
10749081 2,0 ml Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10694022 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 264262
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
På lager
Sørg for sikker centrifugering og opbevaring af PCR-reagenser, restriktionsenzymer og andre diagnostiske og biokemiske reagenser eller prøver ved at bruge disse opbevaringshætteglas med hætter.
Sikre sikker centrifugering og opbevaring af PCR-reagenser, restriktionsenzymer og andre biokemiske reagenser og prøver ved at bruge Thermo Scientific™ Nunc™ Opbevaringshætteglas med hætter. Hætteglassene fås i 0,5 mL og 2,0 mL størrelser med matteret skriveområde, og hætteglassene har fremragende kemisk resistens med lækagesikker lukning.
Funktioner:
  • Fremstillet af høj renhed polypropylen copolymer med fremragende kemisk resistens
  • Lækagesikker polyethylen med høj densitet skruelukning
  • Centrifugeret til et maksimum på 13.000 xg
  • Temperaturområde: -40 °C til 95 °C En hel omgang fjerner den ergonomiske lukning
  • RNase/DNase-fri
Bestillingsoplysninger:
Stativ 264263 og 270972 er kompatible med disse hætteglas. Farvekodere tilgængelige: 254416, 264335, 264408, 264440, 264459, 264467, 264491.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PPCO
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 0.9 mL
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 500
Volumen (metrisk) Virker 0,5 ml
Produktlinje Nunc
Volumen (metrisk) i alt 0.9 mL
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Skruelåg
Mængde 500 Cs.
Til brug med (udstyr) 264263, 270972 Reol
Grønne funktioner ACT Økomærke (Guld)
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Produkttype Opbevaringshætteglas med låg