Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Opbevaringsboks og stativ
Beskrivelse
De Thermo Scientific™ Nunc™ Opbevaringsboks kan rumme op til 100 stk Thermo Scientific Nunc Opbevaringshætteglas fra 0,5 til 2,0 ml i størrelse (kat. nr. 264262 og 264300). Opbevaringsboksen af polycarbonat er nøglen til envejs til/fra-pasning af låget, der forhindrer orienteringsfejl. Den gennemsigtige top gør det nemt at se indholdet. Bokserne kan stables for kompakt opbevaring. Autoklaverbar.
Opbevaringshætteboks
- Hvid polycarbonat med klart låg gør det nemt at se indholdet
- 10 x10 array
- Lx Wx H: 5,7x 5.7x 2.4″ (144x 144x 62 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Opbevaringsboks til hætteglas |
| Farve | Hvidt/klart låg |
| Materiale | Polycarbonat |
| Form | Firkant |
| Type | Cryo opbevaringsboks |
| Holder | 100 hætteglas |
| Mængde | 6/Pk., 12/Cs. |
| Rør Array | 10 x 10 |
| Dimensioner (L x B x H) | 5,7 x 5,7 x 2,44 tommer. (144 x 144 x 62 mm) |
| Længde (engelsk) | 5,7 tommer. |
| Vis mere |
PCR-processen (polymerasekædereaktion) er dækket af amerikanske patenter ejet af Hoffmann-La Roche Ltd.