Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Standard lukket celle fabrikssystem
Beskrivelse
Fremme din fremstillingsproces med Thermo Scientific™ Nunc™ Lukket celle Factory™ systemer. At have et rent og lukket system, der giver ensartede resultater af høj kvalitet, bør være en standard blandt dine adhærente cellekulturprocesser. Dette klar-til-brug standard lukkede system vil hjælpe dig med hurtigt at udvikle og opskalere din proces med standardkomponenter, der giver forsyningssikkerhed. Fås i 2- og 10-bakke versioner.
- Præ-konfigureret lukket system standard mulighed
- 2 lags Cell Factory system
- Klar til brug ud af æsken
- Gør det hurtigt og nemt at skalere op
- Lavet på lager
- Sartopore 0,2μ m udluftningsfilter
- Aseptiquik G stik
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polystyren |
| Højde (metrisk) | 32.1 cm |
| Længde (metrisk) | 47.2 cm |
| Produkttype | Cell Factory system |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 60 °C |
| Bredde (metrisk) | 39 cm |
| Grønne funktioner | Mindre affald, vedvarende materiale |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Kulturområde | 6320 cm² |
| Vis mere |